Description
Udtræk protein fra gær to-hybrid rapporteringssystemer og mål beta-galaktosidaseaktivitet ved brug af kompatibel Y-PER reagens og b-Gal assay reagens.
Thermo Scientific Gær-Galactosidase βAssay Kit er specielt formuleret til gærceller og ideelt til at identificere proteininteraktioner in vivo ved hjælp af to-hybride systemer.
Egenskaber ved Yeast beta-Galactosidase Assay Kit:
- Effektiv lysering af gærceller og et kolorimetrisk detektionssystem
- Kvantitativ eller kvalitativ analyse af gærkolonier dyrket på fast medie eller i suspension
- Kolorimetrisk analyse kan nemt måles i en pladelæser eller spektrofotometer (420 nm)
- Kan tilpasses 96-brønd mikroplader eller rør-assay-formater
- Tillader celler, der er udvundet fra fast medie eller flydende kultur, at blive analyseret direkte uden høst- eller vasketrin.
- Udfør homogene screeningsassays eller mål aktivitet sekundært efter cellelyse
- Også kompatibel med forberedte lysater fra andre arter såsom bakterier
Gær-Galactosidase βAssay Kit muliggør kvalitativ eller kvantitativ bestemmelse af β-galactosidase-aktivitet i opløsning direkte fra kolonier, der vokser på fast medium. En del af kolonien suspenderes i en blanding af Thermo Scientific Y-PER Yeast Protein Extraction Reagent og β-Galactosidase Assay Buffer. Efter en kort inkubationsperiode bliver opløsningen gul fra hydrolyse af o-nitrophenyl-β-D-galactopyranoside (ONPG) til o-nitrophenol (ONP) og galactose i en mildt alkalisk opløsning. Testen bliver kvantitativ, hvis den kalibreres til celleantal ved at måle den optiske densitet ved 660 nm.
Genet, der koder βfor -galactosidase (lacZ) i E. coli, er blevet bredt anvendt som rapportergen i mange forskellige prokaryote og eukaryote organismer. β-Galactosidase-aktivitet bruges også ofte som indikator for protein-protein-interaktioner in vivo ved brug af to-hybride systemer. Interaktionsstyrken verificeres eller kvantificeres ved hjælp af en β-galactosidase aktivitetsassay.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Tilstrækkelig til: 250 kolonier eller 250 dyrkningsprøver (100μ L hver) |
| Detektionsmetode | Absorbans |
| Til brug med (applikation) | Absorbans |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Produkttype | Beta-Galactosidase Assay Kit |
| Farvetype | Enzymmærket |
| Format | 96-brønds plade |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 75 ml |
| Substrater | ONPG |
| Show More |