Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gær-DNA-ekstraktionssæt
Artikelnummer. 10473985 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
75 ml
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10473985 75 ml 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10473985 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 78870
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Lyser hurtigt, effektivt og nemt gærceller til at frigive DNA med Y-PER lysereagens.
Lyser hurtigt og nemt gærceller for at frigive DNA til undersøgelse med Thermo Scientific™ Pierce Gær-DNA-ekstraktionssæt, som bruger en Thermo Scientific γ -PER reagens.
Sættet giver større udbytter end traditionelle metoder til DNA-isolering fra gær. Typisk er ekstraktion og oprensning af DNA fra gær tidskrævende og arbejdskrævende. Gærens proteinholdige cellevæg er notorisk svær at lysere og kræver hårde behandlinger, der er tidskrævende og kan beskadige det ekstraherede DNA. Yeast DNA Extraction Kit-protokollen kræver mindre end en time at fuldføre, er effektiv uden enzymatisk behandling eller glasperler og giver kun lidt eller ingen RNA-kontamination uanset RNase-tilstedeværelse. I undersøgelser med Saccharomyces cerevisiae opnås konsekvent høje udbytter af genomisk DNA og plasmid-DNA. DNA oprenset ved hjælp af dette kit er velegnet til PCR-amplifikation, bakterielle transformationer, restriktionsfordøjelser og hybridiseringsapplikationer.
Højdepunkter:
  • Eliminerer behovet for glasperler eller skrappe enzymbehandlinger
  • Giver DNA, der er kompatibelt med polymerasekædereaktion (PCR) amplifikation
  • Isolerer hurtigt plasmid-DNA fra S. cerevisiae , der er egnet til transformation af E. coli
  • Protokol er let skalerbar til brug med enkeltkolonier eller 500 ml kulturer
Inkluderer:
Thermo Scientific γ-PER gærproteinekstraktionsreagens, DNA-frigørende reagenser A og B og proteinfjernelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Sufficient For: 50 purifications from 10 mL cultures
• Y-PER Yeast Protein Extraction Reagent, 25 mL
• DNA Releasing Agent A, 20 mL
• DNA Releasing Agent B, 20 mL
• Protein Removal Reagent, 10 mL
Store at 4°C. Precipitates may form; gently warm at 37°C for 1–5 minutes.
Prøvetype Yeast
Til brug med (applikation) PCR, Sequencing, Transformation
High-throughput kompatibilitet Not High-throughput Compatible
Produkttype Yeast DNA Extraction Kit
Mængde 75 ml
Mål Genomic DNA
compliance-icons
Product Identifier
  • Yeast DNA Extraction Kit
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium chloride, sodium dodecyl, trometamol, sodium chloride, sodium chloride,disodium hydrogenort