Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Western Blot Signal Enhancer
Artikelnummer. 11836804 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
11836804 500 ml
1 options
Artikelnummer. 11836804 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21050
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Forøg i høj grad effektiviteten af primære antistoffer og intensiver det endelige Western blot-detektionssignal med dette to-reagens blot-konditioneringssystem.
Thermo Scientific™ Pierce Western Blot Signal Enhancer er et to-reagenssystem til konditionering af proteinblots efter overførsel for i høj grad at øge effektiviteten af primære antistoffer og intensivere det endelige detektionssignal i Western blot-eksperimenter.
Pierce Western Blot Signal Enhancer membranbehandlingsproceduren er meget enkel, tager kun 15 minutter og kan tilføjes til næsten enhver eksisterende Western blotting-protokol. Resultatet er en stigning i intensiteten af målproteinbånd på Western blot eller påvisning af målproteiner på niveauer, som tidligere ikke var mulige. Produktet er effektivt til signalforstærkning med både kemiluminescerende og kromogene substrater, især med nitrocellulosemembraner.
Højdepunkter:
  • Øger proteindetektion– de fleste proteinmål viser en 3- til 10-fold stigning i signalintensitet, hvilket gør det muligt at påvise meget mindre protein med det samme substrat og samme metode
  • Forbedrer antistofbinding– membranbehandlingsreagenset eksponerer og konditionerer målproteiner, så specifikke antistoffer kan binde mere effektivt
  • Virker for næsten ethvert protein– signalforstærkning er blevet påvist med mål som IL-6, p53, NFkB, BRCA1 og EGF
  • Effektiv med ethvert underlag– forbedrer både kemiluminescerende (ECL ) og kolorimetrisk detektion for Western blots
  • Kompatibel med enhver membran– forbedrer signalet på nitrocellulose og PVDF-membran, uanset porestørrelse (forstærkning er mindre udtalt med PVDF)
  • Hurtig 15-minutters protokol– optimeret til en kombination af enkelhed, hastighed og signalforbedring for de fleste proteiner
  • Klar til brug– ingen formulering eller fortynding nødvendig, og reagenserne er stabile til opbevaring ved stuetemperatur
Inkluderer:
Enhancer Reagent 1, 250mL; Enhancer Reagent 2, 250mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Western Blot Enhancer
Detektionsmetode Kolorimetrisk, kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje Pierce
Mængde 500 ml
Indhold og opbevaring Opbevar kit ved stuetemperatur efter modtagelsen.