Beskrivelse
Et simpelt, genanvendeligt værktøj til skånsomt og nemt at fjerne indesluttede luftbobler, når du samler overførselsstabler i halvtørre eller våde tank-overførselskassetter.
De Thermo Scientific™ Western Blot Roller er et simpelt, genanvendeligt værktøj til skånsomt og nemt at fjerne indesluttede luftbobler, når du samler overførselsstabler i halvtørre eller våde overførselskassetter.
Overførselsstabelvalsen har et rustfrit stålhåndtag og en inert PTFE-rulle, der er 8,4 cm bred. Mini-gel sandwich kan rulles ud med en eller to omgange, men værktøjet fungerer også godt til transferstakke med større geler. Værktøjet er inkluderet som tilbehør med Pierce G2 Fast Blotter (delnr. 62288).
Højdepunkter :
- Håndtag i rustfrit stål
- PTFE rulle, 8,4 cm bred
- Genanvendeligt laboratorieværktøj
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | En 8,4 cm bred PTFE-rulle med håndtag i rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Pierce Power System |
| Overførselsmåde | Halvtør, våd |
| Type | Western Blot Roller |
| Mængde | 1 enhed |