Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vakuumhydrolyserør, 18 ml
Artikelnummer. 11834614 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11834614 1 rør Hver
1 options
Artikelnummer. 11834614 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 29572
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Højkvalitets ventilglasrør designet til opvarmet, vakuum, syrehydrolyse af proteiner og peptider til aminosyreanalyse ved HPLC-kromatografi.
Thermo Scientific™ Pierce Vakuumhydrolyserør er glasrør af høj kvalitet designet til opvarmet, syrebaseret, vakuumhydrolyse af proteiner og peptider til aminosyreanalyse.
Højdepunkter:
  • Den øvre temperaturgrænse for vakuumhydrolyserørene er 260 C; °opvarm dog ikke rørene til mere end 110 °C i en ovn. Vakuumhydrolyserør passer bekvemt ind i Reacti-Block™ Varmeklodser i aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Vakuumhydrolyserør, 18 ml
Produkttype Vakuum hydrolyserør
Indhold og opbevaring 0.0
Format Rør
Mængde 1 rør