Få mere at vide
Thermo Scientific™ 3 UV-lampe (230 V, 50 Hz)
Artikelnummer. 10531194 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 enhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10531194 1 enhed Hver
1 options
Artikelnummer. 10531194 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 95035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7340.00 DKK
    5504.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 1835.35 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Fotoaktiver tværbindere i UV-tværbindingsmetoder med disse kompakte, UV-lamper med 252 nm, 302 nm og 365 nm kort til pærer med lang bølgelængde.
Thermo Scientific™ Pierce UV-lamper er kompakte, multifunktionelle ultraviolette lamper med valgbare bølgelængdeindstillinger på 252 nm, 302 nm og 365 nm, specielt til brug med fotoaktiverbare tværbindingsmidler og UV-tværbindingsmetoder.
3UV-lampen fra UVP er en kompakt ultraviolet lampe til langbølge-, mellem- og kortbølge-UV-applikationer. Lampens innovative design giver dig mulighed for at indtaste den nødvendige bølgelængde med blot at dreje på en knap. Lampen er kompatibel med vores omfattende serie af fotoreaktive tværbindings- og etiketoverførselsreagenser, inklusive de fotoreaktive aminosyrer til at opdage interaktioner mellem proteiner i cellen.
Højdepunkter:
  • Multifunktionel – tre lamper (254 nm, 302 nm, 365 nm) vælges ved at dreje på drejeknappen
  • Effektiv – unikt reflektordesign giver maksimalt UV-lys til alle applikationer
  • Let og ergonomisk – designet til håndholdt eller stationær brug
  • Lille pladsbehov – 15,5 in. x 3 in. x 4,5 in. (394 mm x 76 mm x 114 mm)
  • Holdbar – lampen har aluminiumskonstruktion og ridsefast finish
  • Alsidig – 8-watt lamper er ideelle til et bredt belysningsområde, såsom kulturplader
  • Valideret til tværbinding – vores forskere har valideret denne lampe til brug i tværbindingsapplikationer med diazirin og phenylazid fotoaktiverbare tværbindere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lyskilde UV
Spænding 230 V
Watt 8 W
Bølgelængde 365/302/254 nm
Oversigt Pierce 3UV-lampe, 230 volt, 50 Hz (Europa)
Produkttype UV-lampe med tredobbelt bølgelængde
Mængde 1 enhed
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.