Få mere at vide
Thermo Scientific™ Urinstof
Artikelnummer. 10404185 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10404185 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10404185 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 29700
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Rent, krystallinsk urinstof (CH4N2O), CAS 57-13-6; denatureringsmiddel med lav UV-absorptionsevne til proteinbiologiske metoder (eluering, solubilisering, genfoldning, opbevaring).
Thermo Scientific™ Pierce Urinstof er rent, krystallinsk urinstof, et proteindenatureringsmiddel med lav UV-absorptionsevne.
Yderligere information og online bestilling
Højdepunkter:
  • Smeltepunkt: 132-136 °C
  • Specifikation: A 280< 0,100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, mellem følgende temperaturer: 20 til 25 °C.
Form Pulver
Reagenstype Kaotrop, denatureringsmiddel
Mængde 1 kg
Produkttype Urinstof