Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Ufarvet protein MW markør
Artikelnummer. 11882114 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11882114 2 x 1 ml Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 11882114 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26610
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
En blanding af syv native proteiner (14,4 kDa til 116 kDa) til brug som størrelsesstandarder i proteinelektroforese (SDS-PAGE).
Thermo Scientific™ Unstained Protein Molecular Weight Marker er en blanding af syv native proteiner (14,4 kDa til 116 kDa) til brug som størrelsesstandarder i proteinelektroforese (SDS-PAGE).
Protein MW-markøren er designet til nøjagtig dimensionering af proteiner i SDS-polyacrylamidgelelektroforese samt på PVDF-, nylon- og nitrocellulosemembraner. Proteinstandarden producerer skarpe bånd på proteinminigeler efter farvning med Thermo Scientific Pierce Gelpletter eller andre coomassie farvestoffer eller sølvpletter.
Højdepunkter:
  • Størrelsesområde– syv proteiner, der spænder fra 14,4 til 116 kDa
  • Klar til brug– leveres i en belastningsbuffer til direkte belastning på geler
  • Skarpe bånd– samme intensitet ved coomassie- eller sølvfarvning
  • Kvalitetstestet– hvert parti vurderet ved SDS-PAGE og Western blotting
Inkluderer:
Proteiner (0,1 til 0,2 mg/ml af hver) i 62,5 mM Tris-HCl (pH 7,0 ved 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 50 mM DTT, 30 mM NaCl, 1 mM NaN3 , 0,01 % bromphenolblåt og glycerol 50 % glycerol; Komponentproteiner: beta-galactosidase (116 kDa), bovint serumalbumin (66,2 kDa), ovalbumin (45,0 kDa), lactatdehydrogenase (35,0 kDa), REase Bsp98I (25,0 kDa), beta-lactoglobulin (18,4 kDa) (1 ozyme) 4ozyme.
Anbefalet til:
Nøjagtig proteinstørrelse på SDS-polyacrylamidgeler og Western blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indhold: to hætteglas på 1 mL hver Opbevaringsbuffer: 62,5 mM Tris-
H 3 PO 4°
(pH 7,5 ved 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 50 mM DTT, 30 mM NaCl, 0,01 % bromphenolblåt og 50 % glycerol-opbevaring: Opbevaring ved Upon -2 C0.
Antal markører 7
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 14,4 til 116 kDa
Gel kompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate Gels, SDS-PAGE Gels
Molekylvægt (g/mol) 116, 66,2, 45, 35, 25, 18,4, 14,4 kDa
Mængde 2 x 1 ml
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Produktlinje Pierce
Produkttype Proteinstige
Plet type Plettet
Systemtype Western Blotting, SDS-PAGE