Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Universal nuklease til cellelyse
Artikelnummer. 12146490 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 kU
5 kU
Pakningsstørrelse:
25ku
5ku
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12146490 5 kU 5ku
12156490 25 kU 25ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12146490 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88700
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ideel til en lang række applikationer, hvor fuldstændig fordøjelse af nukleinsyrer er nødvendig og kan bruges sammen med cellelysebuffere.
Thermo Scientific Pierce Universal nuklease til cellelyse er ideel til en bred vifte af anvendelser, hvor fuldstændig fordøjelse af nukleinsyrer er nødvendig ved fremstilling af cellelysater.
Egenskaber ved universel nuklease til cellelyse:
  • Bredspektret—nedbryder alle former for DNA og RNA
  • Enzymnuklease af højeste kvalitet—er ≥99% ren, som testet af SDS-PAGE
  • Robust aktivitet—100 gange større specifik aktivitet end DNase I
  • Versatile—kan bruges med en bred vifte af cellelysereagenser
Pierce Universal Nuclease til cellelyse er en genetisk konstrueret endonuklease fra Serratia marcescens. Enzymet produceres og renses fra E. coli og består af to identiske 30-kDa underenheder med to kritiske disulfidbindinger. Denne uadskillelige endonuklease nedbryder enkeltstrenget, dobbeltstrenget, lineært og cirkulært DNA og RNA og er effektiv over et bredt spektrum af temperaturer og pH. Dette enzym har høj specifik aktivitet (100 gange større end DNase I) og øget termisk stabilitet sammenlignet med andre nukleaser. Pierce Universal Nuclease er ≥99 ren enzym, fri for målbar proteaseaktivitet og leveres ved 250 U/μl. Pierce Universal Nuklease til cellelysering er identisk i ydeevne med Benzonase™ nuklease (EMD Merck).
Applikationer:
  • Brug med B-PER, Y-PER eller andre kommercielle eller hjemmebryggede cellelysereagenser og/eller mekanisk forstyrrelse for at reducere viskositeten i proteinekstrakter
  • Fjern DNA og RNA fra rekombinante proteinpræparater før nedstrøms behandling
Pierce Universal Nuklease til cellelysis bruges ofte til at reducere viskositeten af bakterielle og pattedyrproteinekstrakter til senere anvendelse ved at fjerne nukleinsyrerne fra proteinpræparater. Enzymet nedbryder fuldstændigt nukleinsyrer til oligonukleotider, der er mindre end 5 baser lange. Pierce Universal Nuclease til cellelysis hjælper med at forbedre adskillelsen af lysatpellet fra supernatanten, forbedrer filtreringen af det behandlede lysat, forbedrer kromatografiens behandlingstid og øger det samlede proteinudbytte. Endonukleasen har også vist sig at forbedre kompatibiliteten af proteinekstrakter til 2D gelelektroforese. En enhed svarer til mængden af enzym, der kræves for at opnå en ændring på 1,0 i absorptionen ved 260 nm af sonikeret silde-DNA over 30 minutter ved 37 °C, som bestemt ved brug af standardnuklease fra Merck™ Serratia marcescens volumetric activity assay.
Relaterede produkter
Mikrokokkal nukleaseopløsning (≥ 1 enhed/μl) (Kat. Nr. 88216)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formulering At least 99% pure enzyme at 250 U/uL in 50% glycerol (v/v), 20 mM NaCl, 2 mM MgCl2, 20 mM Tris, pH 8.0
Oversigt Pierce Universal Nuclease for Cell Lysis
Produkttype Cell Lysis Enzyme
Indhold og opbevaring Store in a cool, dry, well-ventilated area, protected from direct sunlight.
Form Liquid
Produktlinje Pierce
Reagenstype Enzyme for Cell Lysis
Enzym Nuclease
Tilstrækkelig til 200 mL Lysate
Mængde 5 kU