Få mere at vide
Thermo Scientific™ Massespektrometri-grade proteaser
Artikelnummer. 13474189 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
1 x 100μ g
1 x 20μ g
10 μg
100μ g
2μ g
20μ g
4 x 25μ g
5 x 10μ g
5 x 100μ g
5 x 20μ g
Produkttype:
Asp-N endoproteinase
Chymotrypsin Endoproteinase
Digestion Indicator
Glu-C endoproteinase
Lys-C endoproteinase
Lys-C protease
Trypsin protease
Trypsin/Lys-C proteaseblanding
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
20µg
2µg
Pakke med 4
Pakke med 5
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Produkttype unitSize
13474189 1 mg Trypsin protease 1mg
11844201 2μ g Asp-N endoproteinase 2µg
11874201 4 x 25μ g Chymotrypsin Endoproteinase Pakke med 4
13474219 10 μg Digestion Indicator 10µg
11854201 5 x 10μ g Glu-C endoproteinase Pakke med 5
15255753 1 x 100μ g Trypsin protease 100µg
15978006 20μ g Trypsin/Lys-C proteaseblanding 20µg
15956915 5 x 20μ g Trypsin/Lys-C proteaseblanding Pakke med 5
16376562 100μ g Trypsin/Lys-C proteaseblanding -
11834201 1 x 20μ g Lys-C endoproteinase 20µg
15561995 100μ g Lys-C protease 100µg
13464189 5 x 20μ g Trypsin protease Pakke med 5
13454189 5 x 100μ g Trypsin protease Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 13474189 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 90059
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Forbedre sekvensdækning og proteinidentifikation til massespektrometri med højkvalitets, MS-grade proteaser leveret i stabile flydende eller lyofiliserede formater. Egnet til enten in-opløsning eller in-gel fordøjelsesarbejdsgange, hver protease kan bruges individuelt eller i kombination for at forbedre proteinsekvensdækningen.
Proteinkarakterisering, identifikation og kvantificering af MS begynder med effektiv, reproducerbar proteinfordøjelse. Sekvensspecifikke proteaser anvendes til at spalte proteiner i mindre fragmenter eller peptider. Trypsin er den foretrukne protease til proteinfordøjelse. Imidlertid kan separat eller sekventiel fordøjelse med alternative proteaser forbedre individuel proteinsekvensdækning eller generere unikke peptidsekvenser til forskellige MS-applikationer.
Enestående selektivitet —trypsin har> 95% C-terminal lysin og arginin specificitet; LysC har> 90 % C-terminal lysin-spaltningsspecificitet
Høj renhed —ingen påviselig chymotrypsinaktivitet (trypsin)
Komplet fordøjelses- —trypsin/LysC-enzymkombination reducerer tryptiske manglende spaltninger
Forbedret stabilitet —trypsin kemisk modificeret til reduceret autolytisk aktivitet
Praktiske —enzymer tilvejebragt i stabile frysetørrede eller flydende formater
Trypsinprotease er en massespektrometri (MS)-grade serinprotease afledt af svinepancreasekstrakter, der specifikt spalter på carboxylsiden af lysin- og argininrester. Enzymet er TPCK-behandlet for at eliminere chymotryptisk aktivitet og kemisk modificeret ved methylering, hvilket giver en meget aktiv og mere stabil form af enzymet. Trypsinprotease kan tolerere almindeligt anvendte delvist denaturerende forhold, såsom 0,1 % SDS, 1 M urinstof og 10 % acetonitril. Trypsin protease er mest aktiv ved pH 7 til 9 og kan reversibelt inaktiveres ved pH< 4. Trypsin kan købes frysetørret i 1 mg 5-pakninger á 20 stkμ g eller 100μ g mængder og i opløsning ved 100μ g.
Lys-C Protease er en massespektrometri (MS)-grade serinprotease isoleret fra Lysobacter enzymogenes. Lys-C-protease har høj aktivitet og specificitet for lysinrester, hvilket resulterer i større peptider og mindre prøvekompleksitet end trypsin (dvs. færre peptider). I modsætning til trypsin kan Lys-C Protease spalte lysiner efterfulgt af proliner, hvilket gør den ideel til sekventiel proteinfordøjelse efterfulgt af trypsin for at mindske manglende spaltninger. Disse unikke Lys-C Protease-egenskaber sikrer høj fordøjelseseffektivitet, når de bruges alene eller efterfulgt af tryptisk fordøjelse. Derudover har Lys-C prototypiske peptider typisk højere ladningstilstande, hvilket gør det til et valgfrit enzym til brug med ETD-fragmentering.
Lys-C-protease er almindeligt anvendt i phosphopeptidberigelsesarbejdsgange, fordi det genererer peptider med primære aminer ved både N- og C-terminalen, hvilket gør det muligt for fragmenterne at blive dobbeltmærket med aminreaktive isobariske tags. Dette resulterer i forbedret peptidionisering og forbedrede grænser for kvantificering, da flere fragmentioner kan genisoleres under MS3-opsamling. Dette enzym kan bruges til fordøjelsesarbejdsgange i opløsning eller i gel til fremstilling af peptider til LC-MS/MS-proteinidentifikation.
Effektiv proteinfordøjelse kan afsluttes på to timer ved 37 °C. Lys-C-protease forbliver aktiv under stærkt denaturerende forhold, såsom 8 M urinstof, 2 M guanidin-HCl, 1 % SDS, 2 % CHAPS og 40 % acetonitril og fungerer godt ved pH 7 9 (–maksimal aktivitet ved pH 8). Dette frysetørrede enzym har en masse på 30 kDa og er stabilt i et år, når det opbevares ved– 20 °C. Dette Lys-C enzym er pakket frysetørret (20μ g eller 100μ g mængder).
Trypsin/Lys-C Protease Mix er en frysetørret blanding af trypsin og LysC proteaser, der er blevet optimeret til at forbedre fordøjelseseffektiviteten af proteiner. Selvom trypsin rutinemæssigt anvendes til proteinfordøjelse, er denne protease alene ikke tilstrækkelig til fuldt ud at fordøje proteiner ved carboxylenden af lysin- og argininrester. Derfor kombineres Lys-C-protease almindeligvis med trypsin for sekventielt at fordøje proteiner med færre glemte spaltninger. Trypsin/Lys-C Protease Mix leveres i fleksible formater på 20μ g, 5 x 20μ g eller 100μ g. Fordøjelsen kan afsluttes på så lidt som 1,5 –3 timer eller op til natten over, afhængigt af enzym/protein-forhold.
Chymotrypsin, GluC, Asp-N proteaser
• Øget sekvensdækning —bedre proteinkarakterisering er resultatet af overlappende peptider med komplementære kromatografiske, ioniserings- og fragmenteringsegenskaber
• Høj specifik aktivitet —hver protease har fremragende enzymatisk specificitet
• —Stabilt leveret i frysetørret format
Asp-N Protease er en MS-grade zinkmetalloproteinase afledt af en mutant stamme af Pseudomonas fragi og kræver en spormængde af zink for aktivitet. Asp-N Protease spalter primært på aminosiden af aspartat og cysteinsyre, der er et resultat af cysteinoxidation. Spaltning kan også forekomme ved glutaminsyre; dog er spaltningshastigheden ved glutamylresten signifikant lavere end spaltningshastigheden ved asparaginsyreresten. Asp-N Protease kan effektivt fordøje protein på –2 20 timer ved °37 C med aktivitet større end 20.000 enheder/mg protein og forbliver aktiv under denaturerende betingelser, såsom 1 M urinstof, 2 M ·guanidin HCl, 0,1 % SDS, 2 % CHAPS og 10 % acetonitri med optimal pHle, 6 % –aktivitet. Dette lyofiliserede enzym har en masse på 27 kDa og er stabilt i et år, når det opbevares ved -20 °C.
Glu-C-protease , også omtalt som V-8-protease, er en serinprotease af MS-kvalitet isoleret fra Staphylococcus aureus. Glu-C Protease spalter specifikt carboxylsiden af glutaminsyrerester i ammoniumbicarbonat- og ammoniumacetatbuffere, hvilket genererer et begrænset antal peptidfragmenter. Spaltning kan også forekomme ved både glutamin- og asparaginsyrerester i fosfatbuffere. Glu-C Protease kan effektivt fordøje protein på –5 18 timer ved °37 C med aktivitet større end 500 enheder/mg protein og forbliver aktiv under denaturerende forhold, såsom 2 M urinstof, 1 M guanidin HCl, ·0,1 % SDS, 2 % CHAPS og 20 % acetonitril. Glu-C Protease aktivitet er optimal ved pH 8. Dette lyofiliserede enzym har en masse på 27 kDa og er stabilt i et år, når det opbevares ved -20 °C.
Chymotrypsin Protease er en MS-grade endoproteinase isoleret fra bovin bugspytkirtel, som specifikt spalter på carboxylsiden af tyrosin, phenylalanin, tryptophan og leucin. To fremherskende former for chymotrypsinprotease, A og B, findes i lige store mængder i bovin bugspytkirtel. De er lignende proteiner (80 % homologi), men har forskellige proteolytiske egenskaber. Begge former for chymotrypsinprotease er til stede i Thermo Scientific Chymotrypsin protease. Da trypsin kan oprenses sammen med chymotrypsinprotease afledt af naturlige kilder, er Chymotrypsinprotease blevet behandlet med TLCK for at eliminere potentiel tryptisk aktivitet, hvilket forbedrer fordøjelsesspecificiteten. Chymotrypsin Protease kan tolerere milde denaturerende forhold, såsom 0,1 % SDS, 2 M urinstof, 2 M guanidin HCl, ·1 % CHAPS og 30 % acetonitril, med optimal aktivitet ved pH 7,5 8,–5. Dette lyofiliserede enzym har en masse på 25 kDa og er stabilt i et år, når det opbevares ved -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Trypsin protease
Produktlinje Pierce
Indhold og opbevaring Opbevares ved modtagelse ved -°20 C i en ikke frostfri fryser.
Forsendelsestilstand Produkter sendes med is.
Udgangsmateriale Proteinprøver, Cellelysat
Endelig produkttype Enzym
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Proteinfordøjelse
Mængde 1 mg
Grad MS
Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trypsin Protease, MS Grade
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: trypsin, chymotrypsin, proteases, V8 protease