Få mere at vide
Thermo Scientific™ NHS-rhodamin (5/6-carboxy-tetramethyl-rhodamin succinimidylester), blandet isomer
Artikelnummer. 10361594 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. 10361594
Brand: Thermo Scientific™ 46406
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mærk antistoffer, proteiner og andre molekyler til fluorescensbilleddannelse (ex 546; em 572-615) ved hjælp af disse aktiverede derivater af rød-fluorescerende rhodaminfarve.
Thermo Scientific™ TRITC- og Rhodamin-mærkningsreagenser og -sæt er højtydende derivater af rhodaminfarvestof, aktiveret til nem og pålidelig mærkning af antistoffer, proteiner og andre molekyler til brug som fluorescerende prober.
Rhodaminfarvestoffer bruges i fluorescensmikroskopi, flowcytometri og immunfluorescensbaserede assays såsom Western blotting og ELISA . TRITC, NHS-rhodamine og Texas Red™ Sulfonylchlorid er reaktivt over for primære amingrupper på proteiner, peptider og andre biomolekyler. Rhodaminfarvestoffer er ofte en blanding af isomerer med reaktive grupper fastgjort i 5- og 6-positionerne i den nederste ring. Egenskaberne af disse isomerer kan ikke skelnes med hensyn til excitations- og emissionsspektre, og til proteinanvendelser er der ikke behov for at isolere en specifik isomer. Den enkelte isomer bruges i højopløsningsseparationsteknikker såsom sekventering og kapillærelektroforese.
Højdepunkter:
  • Mærk og oprens antistof på ca. en time. Mærker effektivt antistoffer og andre oprensede proteiner ved primære aminer (lysinsidekæder) Standardprotokol resulterer i antistoffer med fremragende farvestof:protein-forhold for optimal aktivitet og fluorescens Fluorescen til engangsbrug: ingen grund til at veje små mængder pulver; sæt indeholder engangshætteglas med reagens Effektiv rensning og fjernelse af ikke-reageret farvestof med fremragende proteingenvinding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce NHS-Rhodamine
Mængde 25 mg
Produkttype NHS-Rhodamine
Opløselighed DMF (dimethylformamid)
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, men må ikke opbevares over -20 °C.
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Aktiv Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester
Etiket eller farvestof Rhodamin-isomerer, TMR (Tetramethylrhodamin), TRITC-isomerer
Etikettype Klassiske farvestoffer
Produktlinje Pierce
Emission 575
Excitation 552