Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tris
Artikelnummer. 10443415 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10443415 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10443415 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 17926
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør en række protein- og molekylærbiologiske metoder. Thermo Scientific™ Pierce™ Tris er et standard Tris bufferreagens tilgængeligt i en 1 kg pakke.
Thermo Scientific™ Pierce Tris er et standardreagens til fremstilling af mange molekylærbiologiske buffere.
Yderligere information og online bestilling
Thermo Scientific™ Pierce™ Tris er et standardreagens til fremstilling af mange molekylærbiologiske buffere.
  • ≥99,8% ren
  • Hvidt krystallinsk pulver
  • Optimal buffering mellem pH 7 og 9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted.
Produkttype Tris
Renhed ≥99,8 %
Mængde 1 kg
Form Pulver