Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Triple Quadrupole kalibreringsløsning
Artikelnummer. 11380360 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11380360 10 mL 10ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11380360 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88325
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kalibrer Triple Stage Quadrupole (TSQ ) massespektrometre, der anvender en blanding af høj renhed, ioniserbare komponenter, der er specielt designet til positiv kalibrering.
Thermo Scientific™ Pierce Triple Quadrupole Calibration Solution er en blanding af høj renhed, ioniserbare komponenter specielt designet til positiv mode kalibrering af Thermo Scientific™ Triple Stage Quadrupole instrumenter.
Pierce Triple Quadrupole Calibration Solution er en flydende formulering, der er klar til brug, ideel til hurtigt at udføre den nødvendige rutinekalibrering for at opretholde den robuste ydeevne af Thermo Scientific Massespektrometre. Triple Quadrupole Calibration Solution er fremstillet på en ISO 9001 facilitet og hvert parti er kvalitetskontrolleret med strenge specifikationer. Den stabile løsning leveres i en lækagesikker PTFE-flaske med høj renhed.
Højdepunkter
  • Stærke tinder— blanding af tre tyrosinisotoper i methanol/myresyreopløsning
  • Klar til brug— Fyld referencestandarden i en sprøjte og injicer i instrumentet
  • Høj renhed— reagenser af massespektrometrikvalitet i en ikke-udvaskelig beholder
  • Stabil— butik på 2° til 8 °C i mere end et år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Kalibreringsløsning
Produktlinje Pierce
Indhold og opbevaring Opbevares mellem 2 °C og 8 °C.
Udgangsmateriale Små molekyler
Endelig produkttype Små molekyler
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Kalibrering
Mængde 10 mL
Form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce(R) Triple Quadrupole Calibration Solution, 10 mL
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P330-Skyl munden.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol