Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Trifluoreddikesyre (TFA), sekventeringsgrad
Artikelnummer. 13416806 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 g
10 x 1 g
10 x 1 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100g
10ml
500ml
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 13416806
Brand: Thermo Scientific™ TS28901
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Flasker med 99,5 % ren TFA (MW 114,02, CAS 76-05-01) væske (sælges efter vægt); til HPLC-anvendelse som et ionparringsmiddel i omvendt fase-peptidseparationer.
Thermo Scientific™ Pierce Trifluoreddikesyre (TFA) er fremstillet og testet for at opfylde strenge specifikationer, der sikrer overlegen ydeevne til brug som et ion-parringsmiddel i omvendt fase peptidseparationer.
For komplekse peptidseparationer kan nøglen til succes være at variere selektiviteten. Varierende mobilfasesammensætning på den samme søjle kan ændre selektiviteten nok til at opløse peptid, der ellers ville overlappe. TFA-koncentrationen er sædvanligvis specificeret som 0,1 % for omvendt fase HPLC af peptider. For reproducerbare adskillelser fra kørsel til kørsel eller fra laboratorium til laboratorium er det vigtigt at gøre koncentrationerne ens.
Højdepunkter:
  • Renhed:> 99,5 % TFA og enestående klarhed tillader følsom, ikke-destruktiv peptiddetektion ved lave UV-bølgelængder
  • Højtydende emballage: Pakket under nitrogen i ravfarvet glas med beskyttende TFE-forede fluorcarbonhætter for at sikre TFA-integritet
  • Valg af formater for nemheds skyld: 1 mL ampuller kan forberede 1 L 0,1% v/v TFA-opløsning til den mobile fase i omvendt fase-kromatografi på få sekunder
  • CAS: 76-05-1
Opbevaringsoplysninger
  • Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted
  • Skal opbevares fra 20° til 25 °C
Ordreinfo
X i bestillingstabellen angiver, at der pålægges farlige forsendelsesomkostninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Navn note Trifluoroacetic Acid (TFA)
CAS 76-05-01
Molekylvægt (g/mol) 114.02
Procent renhed 99.5% (TFA)
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske