Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Trifluoreddikesyre (TFA), sekventeringsgrad
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Trifluoreddikesyre (TFA) er fremstillet og testet for at opfylde strenge specifikationer, der sikrer overlegen ydeevne til brug som et ion-parringsmiddel i omvendt fase peptidseparationer.
For komplekse peptidseparationer kan nøglen til succes være at variere selektiviteten. Varierende mobilfasesammensætning på den samme søjle kan ændre selektiviteten nok til at opløse peptid, der ellers ville overlappe. TFA-koncentrationen er sædvanligvis specificeret som 0,1 % for omvendt fase HPLC af peptider. For reproducerbare adskillelser fra kørsel til kørsel eller fra laboratorium til laboratorium er det vigtigt at gøre koncentrationerne ens.
Højdepunkter:
- Renhed:> 99,5 % TFA og enestående klarhed tillader følsom, ikke-destruktiv peptiddetektion ved lave UV-bølgelængder
- Højtydende emballage: Pakket under nitrogen i ravfarvet glas med beskyttende TFE-forede fluorcarbonhætter for at sikre TFA-integritet
- Valg af formater for nemheds skyld: 1 mL ampuller kan forberede 1 L 0,1% v/v TFA-opløsning til den mobile fase i omvendt fase-kromatografi på få sekunder
- CAS: 76-05-1
Opbevaringsoplysninger
- Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted
- Skal opbevares fra 20° til 25 °C
Ordreinfo
X i bestillingstabellen angiver, at der pålægges farlige forsendelsesomkostninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Navn note | Trifluoroacetic Acid (TFA) |
| Procent renhed | 99.5% (TFA) |
| Mængde | 10 x 1 mL |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
- Trifluoroacetic Acid
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H332-Farlig ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P315-Søg omgående lægehjælp.
- P305-VED KONTAKT MED ØJNENE:.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i