Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Trifluoreddikesyre (TFA), sekventeringsgrad
Artikelnummer. 10270594 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
10 x 1 g
10 x 1 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100g
10ml
500ml
Hver
Pakke med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10270594 10 x 1 mL 10ml
11808223 10 x 1 mL 10ml
11501084 10 x 1 g Pakke med 10
10762735 10 x 1 g Pakke med 10
10628494 100 g 100g
11511084 100 g Hver
13416806 500 mL 500ml
11875825 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10270594 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 28904
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Flasker med 99,5 % ren TFA (MW 114,02, CAS 76-05-01) væske (sælges efter vægt); til HPLC-anvendelse som et ionparringsmiddel i omvendt fase-peptidseparationer.
Thermo Scientific™ Pierce Trifluoreddikesyre (TFA) er fremstillet og testet for at opfylde strenge specifikationer, der sikrer overlegen ydeevne til brug som et ion-parringsmiddel i omvendt fase peptidseparationer.
For komplekse peptidseparationer kan nøglen til succes være at variere selektiviteten. Varierende mobilfasesammensætning på den samme søjle kan ændre selektiviteten nok til at opløse peptid, der ellers ville overlappe. TFA-koncentrationen er sædvanligvis specificeret som 0,1 % for omvendt fase HPLC af peptider. For reproducerbare adskillelser fra kørsel til kørsel eller fra laboratorium til laboratorium er det vigtigt at gøre koncentrationerne ens.
Højdepunkter:
  • Renhed:> 99,5 % TFA og enestående klarhed tillader følsom, ikke-destruktiv peptiddetektion ved lave UV-bølgelængder
  • Højtydende emballage: Pakket under nitrogen i ravfarvet glas med beskyttende TFE-forede fluorcarbonhætter for at sikre TFA-integritet
  • Valg af formater for nemheds skyld: 1 mL ampuller kan forberede 1 L 0,1% v/v TFA-opløsning til den mobile fase i omvendt fase-kromatografi på få sekunder
  • CAS: 76-05-1
Opbevaringsoplysninger
  • Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted
  • Skal opbevares fra 20° til 25 °C
Ordreinfo
X i bestillingstabellen angiver, at der pålægges farlige forsendelsesomkostninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Navn note Trifluoroacetic Acid (TFA)
Mængde 10 x 1 mL
Fysisk form Væske
Procent renhed 99.5% (TFA)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic Acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid