Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Trifluoreddikesyre (TFA), LC-MS-kvalitet
Artikelnummer. 13464279 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13464279 50 ml 50ml
1 options
Artikelnummer. 13464279 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 85183
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Flasker med 99,5 % ren TFA (MW 114,02, CAS 76-05-01) væske (sælges efter vægt); til HPLC-anvendelse som et ionparringsmiddel i omvendt fase-peptidseparationer.
Thermo Scientific™ Pierce Trifluoreddikesyre (TFA) er fremstillet og testet for at opfylde strenge specifikationer, der sikrer overlegen ydeevne til brug som et ion-parringsmiddel i omvendt fase peptidseparationer.
For komplekse peptidseparationer kan nøglen til succes være at variere selektiviteten. Varierende mobilfasesammensætning på den samme søjle kan ændre selektiviteten nok til at opløse peptid, der ellers ville overlappe. TFA-koncentrationen er sædvanligvis specificeret som 0,1 % for omvendt fase HPLC af peptider. For reproducerbare adskillelser fra kørsel til kørsel eller fra laboratorium til laboratorium er det vigtigt at gøre koncentrationerne ens.
Højdepunkter:
  • Renhed:> 99,5 % TFA og enestående klarhed tillader følsom, ikke-destruktiv peptiddetektion ved lave UV-bølgelængder
  • Højtydende emballage: Pakket under nitrogen i ravfarvet glas med beskyttende TFE-forede fluorcarbonhætter for at sikre TFA-integritet
  • Valg af formater for nemheds skyld: 1mL ampuller kan forberede 1L 0,1% v/v TFA-opløsning til den mobile fase i omvendt-fase-kromatografi på få øjeblikke
Bestillingsoplysninger:
X i bestillingstabellen angiver, at der pålægges farlige forsendelsesomkostninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Varens navn Trifluoreddikesyre (TFA)
Indhold og opbevaring Opbevares på et køligt, tørt og godt ventileret sted. Beskyt mod direkte sollys.
Form Væske
Reagenstype Ionparringsreagens
Mængde 50 ml
Formulering 99,5 % TFA
Produktlinje Pierce
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic Acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P315-Søg omgående lægehjælp.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trifluoroacetic acid