Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Trauts reagens (2-iminothiolan)
Artikelnummer. 10688644 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10688644 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 10688644 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26101
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
2-iminothiolan-HCl (CAS 4781-83-3); et aminreaktivt thioleringsreagens til at dække protein primære aminer med sulfhydrylgrupper til øjeblikkelig tværbinding.
Thermo Scientific™ Pierce Trauts reagens er 2-iminothiolan, en lille thioleringsforbindelse, der reagerer med primære aminer (f.eks. lysinsidekæder) for at tilføje en lille spacerarm (8.1)Å s) afsluttet med en fri sulfhydrylgruppe.
Højdepunkter:
  • Reagerer med primære aminer (lysin epsilon aminogrupper) ved pH 7-9
  • Tilføjer en kort spacer, der ender på en sulfhydrylgruppe, klar til brug som mål for sulfhydrylspecifik tværbinding eller mærkning
  • Aminholdig afstandsarm bevarer ladningen af original, modificeret primær amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin
Indhold og opbevaring Opbevaring: Ved modtagelse opbevares produktet ved 4 °C med tørremiddel. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur
Etiket eller farvestof Sulfhydrylgruppe
Etikettype Konjugerende grupper
Produktlinje Pierce
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Pulver
Mængde 500 mg
Opløselighed DMF, DMSO
Produkttype Thiofil adsorptionssæt