Få mere at vide
Thermo Scientific™ Trypsin, TPCK-behandlet
Artikelnummer. 11896734 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11896734 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 11896734 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20233
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Pierce TPCK Trypsin er en serin-endoprotease, der er anvendelig til aminosyreanalyse og proteinsekventering, kortlægning og strukturelle undersøgelser; den immobiliserede form tillader prøveseparering efter behandling.
Thermo Scientific™ Pierce TPCK Trypsin er en serin-endoprotease, der er anvendelig til aminosyreanalyse og proteinsekventering, kortlægning og strukturelle undersøgelser; den immobiliserede form tillader prøveseparering efter behandling.
Thermo Scientific Pierce TPCK Trypsin er en serin-endoprotease, der er anvendelig til aminosyreanalyse og proteinsekventering, kortlægning og strukturelle undersøgelser; den immobiliserede form tillader prøveseparering efter behandling.
Funktioner af Thermo Scientific Pierce TPCK Trypsin
• Spalter på carboxylsiden af arginin- og lysinrester
• Fordøjelsesbetingelser: pH 7,5 9,–0, 37 °C
Trypsin har en bred vifte af anvendelser, herunder aminosyreanalyse og proteinsekventering, kortlægning og strukturelle undersøgelser. Enzymer såsom trypsin og chymotrypsin er blevet vigtige værktøjer i sekventeringsundersøgelser, da de er meget selektive i deres spaltning af peptidbindinger. Trypsin spalter kun de peptidbindinger, hvori carboxylgruppen er bidraget af en lysin- eller en argininrest, uanset længden eller aminosyresekvensen af kæden. Vores immobiliserede TPCK-trypsin kan erstattes af frit trypsin i mange applikationer og er fordelagtigt, fordi det minimerer autolyse, eliminerer kontaminering af en prøve med proteasen og tillader kontrol af fordøjelsen ved at fjerne trypsin. Immobiliseret trypsin er også mere stabilt mod varmeinduceret denaturering, hvilket resulterer i længere vedligeholdelse af aktivitet.
Ansøgninger:
• Fjernelse af klæbende celler fra vævskulturkolber
• Forberedelse af tryptiske fragmenter til Edman-nedbrydningssekventering
• Immobiliseret trypsin kan bruges til at rense sojabønnetrypsinhæmmer
• Brug vores Pierce Trypsin, MS Grade (Cat No. 90057) til massespektrometri workflows Trypsin
er en 23,8 kDa pancreas serin endoprotease afledt af trypsinogen, et inaktivt precursor zymogen, efter enzymatisk fjernelse af en n-terminal ledersekvens med enterokinase. Når først noget trypsin er blevet dannet, kan det katalysere omdannelsen af mere trypsinogen til dets katalytisk aktive form. Trypsin behandles med L-1-tosylamido-2-phenylethylchlormethylketon (TPCK) for at hæmme kontaminerende chymotrypsinaktivitet uden at påvirke trypsinaktiviteten.
Det anbefales at opløse 0,25 g trypsin i 100 mL afkølet HBSS til en 0,25 % w/v opløsning. Bland opløsningen, indtil den er homogen og pH er 7,4 til 7,8. Filtrer opløsningen gennem et lavt proteinbindende filter som f.eks Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile engangsfilterenheder med PES-membraner (kat. nr. 567-0010) og opbevarer -5 C °til -20 °C.
Relaterede produkter
Immobiliseret trypsin, TPCK-behandlet (agaroseharpiks) (kat. nr. 20230)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce TPCK Trypsin
Indhold og opbevaring Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool, and well-ventilated area from 2–8°C.
Form Powder
Mængde 50 mg
Produkttype Trypsin
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trypsin, TPCK Treated
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trypsin