Få mere at vide
Thermo Scientific™ Immobiliseret trypsin, TPCK-behandlet (agaroseharpiks)
Artikelnummer. 10066173 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 mL
Pakningsstørrelse:
2ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10066173 2 mL 2ml
1 options
Artikelnummer. 10066173 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20230
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Spalt carboxylsiden af Arg- og Lys-rester med trypsin, der er TPCK-behandlet for at blokere chymotrypsin-aktivitet; dens immobiliserede form tillader enzymfjernelse efter fordøjelse.
Thermo Scientific™ Pierce TPCK Trypsin er en serin-endoprotease, der er anvendelig til aminosyreanalyse og proteinsekventering, kortlægning og strukturelle undersøgelser; den immobiliserede form tillader prøveseparering efter behandling.
Højdepunkter:
  • Immobiliseret TPCK-trypsin eliminerer trypsin-kontamination i fordøjelser
  • TPCK hæmmer chymotrypsinaktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce Immobilized Trypsin, TPCK Treated
Indhold og opbevaring Contents: Immobilized TPCK Trypsin, 2 mL of settled gel supplied as a 50% slurry containing glycerol and 0.05% sodium azide.
Storage: Upon receipt store at 4°C.
Product is shipped at ambient temperature.
Form Liquid Suspension
Mængde 2 mL
Produkttype Trypsin