Få mere at vide
Thermo Scientific™ TNBSA Solution (2,4,6-trinitrobenzene sulfonic acid) (5% w/v)
Artikelnummer. 13427086 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
100mL
Artikelnummer.
13427086 100mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13427086 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS28997
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Label primary amines (peptides or amino acids) for colorimetric detection (Amax 335nm) using this 5% solution of trinitrobenzene sulfonic acid in methanol.
Thermo Scientific™ Pierce TNBSA is a 5% solution of trinitrobenzene sulfonic acid in methanol that reacts with primary amines (peptides or amino acids) to yield a soluble colored product, a property useful for various assay methods.
Highlights:
  • Couples with primary amines, sulfhydryls and hydrazides in aqueous solution at pH 8, without undesirable side reactions
  • Excellent for solution or solid phase analysis
  • Suitable for qualitative and quantitative estimation of biomolecules
  • λmax = 335nm
  • Reacts readily with primary amino groups of amino acids in aqueous format at pH 8 to form yellow adducts
  • No colored derivatives are formed with secondary amino acids proline and hydroxyproline
  • Colored derivatives are monitored at 345nm and have extinction coefficients in range of 1-1.5 x 104
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype TNBSA Solution
Kemisk reaktivitet Amine
Indhold og opbevaring Storage: Upon receipt store at -20°C. Product is shipped at ambient temperature.
Etiket eller farvestof Other Label or Dye
Detektionsmetode Colorimetric
Mængde 100 mL
Form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TNBSA Solution (2,4,6-trinitrobenzene sulphonic acid)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-trinitrobenzenesulphonic acid, methyl alcohol