Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ TMT11plex Yeast Digest Standard
Artikelnummer. 15943034 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20μ g
5 x 20μ g
Pakningsstørrelse:
20µg
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15943034 20μ g 20µg
15908975 5 x 20μ g Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15943034 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A40938
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Pierce TMT11plex Yeast Digest Standard er en frysetørret gærpeptidblanding af fire medfødte gærstammer mærket med TMT11plex-reagenser for at overvåge LC-MS/MS-systemets ydeevne til multiplekset kvantificering.
Pierce TMT11plex Yeast Digest Standard består af fire medfødte stammer af Saccharomyces cerevisiae (en parental linje, BY4741, og tre linjer, der mangler de ikke-essentielle proteiner Met6, His4 eller Ura2), mærket i tre eksemplarer (knock-out stammer) eller duplikat med TMT1-reagens-1 duplikat-mærke. Knock-out-stammerne bruges i kombination med forældrestammen for at muliggøre sammenligning af peptid- og proteinoverflod til kvantificering. Pierce TMT11plex Yeast Digest Standard:
Praktisk —klar til brug frysetørret pulver præ-mærket med TMT11plex reagenser
Kvalitetsgærstammer —verificeret for genotype, ækvimolær blanding af de TMT-mærkede stammer
Kvantitativt mål —den kvantitative præcision af TMT reporter ioner for 11 kanaler
Diagnostisk fremragende —QC-analyseværktøj til proteinkvantificering ved hjælp af TMT på LC-MS/MS instrumenter
Kvantitative proteomiske strategier ved hjælp af TMT reagenser muliggør multipleksing og præcis måling af proteinoverflod. Vellykket udførelse af TMT kvantificering omfatter optimeret kromatografi, massespektrometri (MS) og dataanalyse. En kritisk parameter for succes i denne arbejdsgang er evnen til konsekvent at opdage TMT fragmenter ioner på tværs af 11 kanaler til multipleksing. Vores TMT11plex Yeast Digest-standard er specielt designet til at vurdere LC-MS/MS-systemets ydeevne for TMT kvantificering, MS metodeoptimering og systemvalidering. Til metodeudvikling kan TMT11plex Yeast Digest Standard bruges til at måle nøjagtigheden, præcisionen og det dynamiske område af forskellige massespektrometri-tilgange. Disse standarder kan hjælpe med at optimere offline fraktionering, kromatografi, massespektrometriopsamling og dataanalyseindstillinger. Multifunktionelle applikationer, der anvender denne standard, reducerer inter-eksperimentvariabilitet for at give reproducerbar TMT kvantificering.
Referencer:
1. Paulo JA, O'Connell JD, Gygi SP . En tredobbelt knockout (TKO ) Proteomics Standard for diagnosticering af ioninterferens i isobariske mærkningseksperimenter. J Am Soc Mass Spectrom. 2016 10:1620-5.
2. Yang F, Shen Y, Camp DG 2nd, Smith RD. Høj-pH omvendt-fase kromatografi med fraktion sammenkædning til 2D proteomisk analyse. Ekspert Rev Proteomics . 2012 9(2):129-34.
3. Dayon L, Pasquarello C, Hoogland C, Sanchez JC, Scherl A. Kombination af lav- og højenergi tandemmassespektre til optimeret peptidkvantificering med isobariske tags. J Proteomics . 2010 73(4):769-77.
4. Diedrich JK, Pinto AF, Yates JR 3rd. Energiafhængighed af HCD på peptidfragmentering: trinvis kollisionsenergi finder det søde sted. J Am Soc Mass Spectrom. 2013 24(11):1690-9.
5. Chiva C, Sabidó E. HCD-only fragmenteringsmetode balancerer peptididentifikation og kvantificering af TMT-mærkede prøver i hybride lineære ionfælde/orbitrap-massespektrometre. J Proteomics . 2014 96:263-70.
Relaterede produkter:
Pierce HeLa Protein Digest Standard (Kat. nr. 88329)
Pierce Peptide Retentionstid Kalibreringsblanding (Kat. Nr. 88321)
TMT10plex isobarisk etiketreagenssæt plus TMT11-131C etiketreagens (kat.nr. A34808)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Digest Standard
Produktlinje Pierce
Forsendelsestilstand Våd is
Udgangsmateriale Peptider
Endelig produkttype MS Standard
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin MS System Ydeevne
Mængde 20μ g
Form Lyofiliseret pulver