Få mere at vide
Thermo Scientific™ TMEA (tris(2-maleimidoethyl)amine)
Artikelnummer. 11809250 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. 11809250
Brand: Thermo Scientific™ 33043
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A 3-way, sulfhydryl-to-sulfhydryl crosslinker; tris (2-maleimidoethyl) amine; composed of three maleimide groups on short spacer arms; conjugate protein or peptide cysteines.
Thermo Scientific™ Pierce TMEA is a trifunctional crosslinker containing three reactive maleimide groups to enable three-way conjugation and polymerization of sulfhydryl-containing molecules.
Højdepunkter:
  • Reaktiv gruppe: maleimid
  • Reaktiv overfor: sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Sulfhydryl-sulfhydryl
Spaltbar Nej
Oversigt TMEA
Molekylvægt (g/mol) 386.36
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 10,3 Å
Indhold og opbevaring Opbevares ved modtagelse ved 4 °C beskyttet mod fugt.
Cellepermeabilitet Ja
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Homotrifunktionel
Reaktiv del Maleimid
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Fast stof
Mængde 50 mg
Opløselighed DMF, DMSO
Format 96-brønds
Vandopløselig Nej
Produkttype Tværbinder