Få mere at vide
Thermo Scientific™ 1-Step™ TMB ELISA substratopløsninger
Artikelnummer. 12617087 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
1 sæt
250 ml
Substrater:
Langsomt TMB-ELISA-substrat
TMB-substrat
Turbo TMB-ELISA-substrat
Ultra TMB-ELISA-substrat
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
400ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Substrater Pakningsstørrelse
12617087 1 l Ultra TMB-ELISA-substrat 1 L
11849260 250 ml Langsomt TMB-ELISA-substrat 250ml
11839260 250 ml Turbo TMB-ELISA-substrat 250ml
10647894 250 ml Ultra TMB-ELISA-substrat 250ml
10076433 1 sæt TMB-substrat 400ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12617087 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 34029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4545.00 DKK
    4181.65 DKK / 1 L
    Spare 363.35 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Pierce TMB ELISA-substrater detekterer peberrodsperoxidase (HRP)-aktivitet, hvilket giver en blå farve (Amax = 370 nm og 652 nm), der skifter til gul (Amax = 450 nm) ved tilsætning af en svovlsyre- eller fosforsyrestopopløsning.
TMB (3,3',5,5'-tetramethylbenzidin) er et chromagen, der giver en blå farve, når det oxideres med hydrogenperoxid (katalyseret af HRP) med større absorbanser ved 370 nm og 652 nm. Farven skifter derefter til gul (målt ved 450 nm) ved tilsætning af svovlsyre eller phosphorsyre for at stoppe reaktionen. TMB er meget følsomt og oxideres hurtigere end andre HRP-substrater, hvilket resulterer i hurtigere farveudvikling. I modsætning til andre kommercielt tilgængelige substrater indeholder disse produkter ikke DMF eller DMSO.
Der er tre formuleringer, der primært adskiller sig ved deres følsomhed. Langsom TMB har en mellemliggende følsomhed, ideel til kinetiske aflæsninger. Følsomheden for Turbo TMB kan sammenlignes med følsomheden for OPD, der anvendes ved ca. 1 mg/ml. Ultra TMB-ELISA giver det højeste signal-til-støj-forhold og sensitivitet i picogram-området.
Thermo Scientific Pierce 1-Step TMB ELISA-substrater detekterer peberrodsperoxidase (HRP)-aktivitet, hvilket giver en blå farve (Amax = 370 nm og 652 nm), der skifter til gul (Amax = 450 nm) ved tilsætning af en svovlsyre- eller fosforsyrestopopløsning.
Funktioner ved 1-Step TMB ELISA-substrater:
  • Fås i traditionelle eller brugsklare formuleringer
  • Ingen yderligere reagenser eller filtrering påkrævet
  • Ikke kræftfremkaldende
  • Forskellige niveauer af sensitivitet og udviklingshastighed, der passer til enhver analyse
  • Ingen DMF eller DMSO i reagenserne
TMB er det mest populære kromogene substrat til HRP-detektion i ELISA og er tilgængelig i flere formater. Pierce 1-Step TMB-substrater er substrater med én komponent, der ikke kræver nogen forberedelse før brug. I modsætning til andre kommercielt tilgængelige substrater indeholder disse produkter ikke DMF eller DMSO.
Thermo Scientific Pierce 1-Step Ultra TMB giver den største følsomhed blandt TMB-substraterne, efterfulgt af 1-Step Turbo TMB og 1-Step Slow TMB. Følsomheden af 1-Step Turbo TMB svarer til OPD-baserede substrater formuleret til ca. 1 mg/ml. 1-Step Slow TMB har mellemfølsomhed — mere følsom end ABTS, men mindre følsom end o-phenylendiamin dihydrochlorid (OPD) eller 1-Step Turbo TMB. 1-Step Slow TMB er et ideelt substrat til kinetiske undersøgelser.
TMB (3,3',5,5'-tetramethylbenzidin) er et kromogen, der giver en blå farve, når det oxideres, typisk som et resultat af oxygenradikaler produceret ved hydrolyse af hydrogenperoxid med HRP. For kinetiske eller ikke-stoppede ELISA-assays har TMB-kromogenet maksimale absorbanser ved 370 nm og 652 nm. Farven skifter derefter til gul ved tilsætning af svovl- eller phosphorsyre med maksimal absorbans ved 450 nm. Et grønt reaktionsprodukt kan være resultatet af delvis omdannelse til det gule produkt fra det blå mellemprodukt. TMB er et meget følsomt ELISA-substrat og oxideres hurtigere end andre HRP-substrater, hvilket resulterer i hurtigere farveudvikling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype ELISA-substrat
Mængde 1 l
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje 1-Step
Substrater Ultra TMB-ELISA-substrat
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype HRP (peberrodsperoxidase)
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C, beskyttet mod fugt.
Forsendelsestilstand Omgivende