Få mere at vide
Thermo Scientific™ 1-Step™ TMB ELISA substratopløsninger
Artikelnummer. 11849260 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
1 sæt
250 ml
Substrater:
Langsomt TMB-ELISA-substrat
TMB-substrat
Turbo TMB-ELISA-substrat
Ultra TMB-ELISA-substrat
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
400ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Substrater Pakningsstørrelse
11849260 250 ml Langsomt TMB-ELISA-substrat 250ml
11839260 250 ml Turbo TMB-ELISA-substrat 250ml
10647894 250 ml Ultra TMB-ELISA-substrat 250ml
12617087 1 l Ultra TMB-ELISA-substrat 1 L
10076433 1 sæt TMB-substrat 400ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11849260 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 34024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1172.00 DKK
    1078.65 DKK / 250ml
    Spare 93.35 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Thermo Scientific™ Pierce TMB ELISA-substrater detekterer peberrodsperoxidase (HRP)-aktivitet, hvilket giver en blå farve (Amax = 370 nm og 652 nm), der skifter til gul (Amax = 450 nm) ved tilsætning af en svovlsyre- eller fosforsyrestopopløsning.
TMB (3,3',5,5'-tetramethylbenzidin) er et chromagen, der giver en blå farve, når det oxideres med hydrogenperoxid (katalyseret af HRP) med større absorbanser ved 370 nm og 652 nm. Farven skifter derefter til gul (målt ved 450 nm) ved tilsætning af svovlsyre eller phosphorsyre for at stoppe reaktionen. TMB er meget følsomt og oxideres hurtigere end andre HRP-substrater, hvilket resulterer i hurtigere farveudvikling. I modsætning til andre kommercielt tilgængelige substrater indeholder disse produkter ikke DMF eller DMSO.
Der er tre formuleringer, der primært adskiller sig ved deres følsomhed. Langsom TMB har en mellemliggende følsomhed, ideel til kinetiske aflæsninger. Følsomheden for Turbo TMB kan sammenlignes med følsomheden for OPD, der anvendes ved ca. 1 mg/ml. Ultra TMB-ELISA giver det højeste signal-til-støj-forhold og sensitivitet i picogram-området.
Thermo Scientific Pierce 1-Step TMB ELISA-substrater detekterer peberrodsperoxidase (HRP)-aktivitet, hvilket giver en blå farve (Amax = 370 nm og 652 nm), der skifter til gul (Amax = 450 nm) ved tilsætning af en svovlsyre- eller fosforsyrestopopløsning.
Funktioner ved 1-Step TMB ELISA-substrater:
  • Fås i traditionelle eller brugsklare formuleringer
  • Ingen yderligere reagenser eller filtrering påkrævet
  • Ikke kræftfremkaldende
  • Forskellige niveauer af sensitivitet og udviklingshastighed, der passer til enhver analyse
  • Ingen DMF eller DMSO i reagenserne
TMB er det mest populære kromogene substrat til HRP-detektion i ELISA og er tilgængelig i flere formater. Pierce 1-Step TMB-substrater er substrater med én komponent, der ikke kræver nogen forberedelse før brug. I modsætning til andre kommercielt tilgængelige substrater indeholder disse produkter ikke DMF eller DMSO.
Thermo Scientific Pierce 1-Step Ultra TMB giver den største følsomhed blandt TMB-substraterne, efterfulgt af 1-Step Turbo TMB og 1-Step Slow TMB. Følsomheden af 1-Step Turbo TMB svarer til OPD-baserede substrater formuleret til ca. 1 mg/ml. 1-Step Slow TMB har mellemfølsomhed — mere følsom end ABTS, men mindre følsom end o-phenylendiamin dihydrochlorid (OPD) eller 1-Step Turbo TMB. 1-Step Slow TMB er et ideelt substrat til kinetiske undersøgelser.
TMB (3,3',5,5'-tetramethylbenzidin) er et kromogen, der giver en blå farve, når det oxideres, typisk som et resultat af oxygenradikaler produceret ved hydrolyse af hydrogenperoxid med HRP. For kinetiske eller ikke-stoppede ELISA-assays har TMB-kromogenet maksimale absorbanser ved 370 nm og 652 nm. Farven skifter derefter til gul ved tilsætning af svovl- eller phosphorsyre med maksimal absorbans ved 450 nm. Et grønt reaktionsprodukt kan være resultatet af delvis omdannelse til det gule produkt fra det blå mellemprodukt. TMB er et meget følsomt ELISA-substrat og oxideres hurtigere end andre HRP-substrater, hvilket resulterer i hurtigere farveudvikling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ELISA-substrat
Mængde 250 ml
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje 1-Step
Substrater Langsomt TMB-ELISA-substrat
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype HRP (peberrodsperoxidase)
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C, beskyttet mod fugt.
Forsendelsestilstand Omgivende
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Step TMB ELISA Substrate Solutions
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol