Få mere at vide
Thermo Scientific™ TEMED
Artikelnummer. 11836724 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11836724 25 ml 25ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11836724 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 17919
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Katalysér effektivt polyacrylamidgelpolymerisation i SDS-PAGE ved hjælp af TEMED.
Thermo Scientific™ Pierce Tetramethylethylendiamin (TEMED) er en vigtig katalysator til polyacrylamidgelpolymerisation.
Yderligere information og online bestilling
TEMED bruges sammen med ammoniumpersulfat (APS ) for at katalysere akrylamidpolymerisation ved fremstilling af geler til elektroforese. Kemikaliet er en væske ved stuetemperatur.
Højdepunkter:
  • Kemisk navn: N,N,N',N'-tetramethylethan-1,2-diamin
  • Formel:C6H16N2​
  • Molekylvægt: 116,21
  • CAS-nummer: 110-18-9
  • Renhed:> 99 %
  • Brydningsindeks: 1,417 til 1,419
  • Kogeområde: 119 til 121 °C
Kompatibel med:
Ammoniumpersulfat (del nr. 17874)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares indelåst i et adskilt og godkendt område. Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret område og adskilt fra oxiderende materialer.
Form Væske
Mængde 25 ml
Produkttype TEMED
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TEMED (N,N,N',N'-Tetramethyl ethylenediamine)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1, 2-Bis(dimethylamino)ethane