Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ TCEP-HCl, No-Weigh™ Format
Artikelnummer. p-4531300 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 x 1 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Pakke med 10
Artikelnummer. 10530434
Brand: Thermo Scientific™ 20490
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reducer protein- og peptiddisulfidbindinger ved at bruge dette thiolfrie, rene, krystallinske tris (2-carboxyethyl) phosphinhydrochlorid, TCEP (CAS 5961-85-3).
Thermo Scientific™ Pierce TCEP-HCl er ren, krystallinsk Tris(2-carboxyethyl)phosphinhydrochlorid, en thiolfri forbindelse, der er yderst effektiv til at reducere protein- og peptiddisulfidbindinger, samt at den er lugtfri og stabil.
Højdepunkter:
  • Reducerer selv de mest stabile vandopløselige alkyldisulfider
  • Effektiv ved stuetemperatur og pH 5 på mindre end fem minutter
  • Kræver ikke fjernelse før reaktion med maleimid eller halogenacetylforbindelser
  • Vandopløselighed på 310g/L
  • Modstandsdygtig over for luftoxidation; ikke-flygtige og ikke-reaktive over for andre funktionelle grupper i proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Efter modtagelsen opbevares ved stuetemperatur i lukket beholder for at forhindre oxidation. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
Produktlinje Pierce
Form Fast stof
Mængde 1 g
Opløselighed Vand
Produkttype Disulfid-reducerende reagens
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TCEP HCl, Tris(2-Carboxyethyl) Phosphine Hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride