Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce TCEP-HCl er ren, krystallinsk Tris(2-carboxyethyl)phosphinhydrochlorid, en thiolfri forbindelse, der er yderst effektiv til at reducere protein- og peptiddisulfidbindinger, samt at den er lugtfri og stabil.
Thermo Scientific No-Weigh produkter er specialreagenser, der leveres i præ-aliquoteret format. Den forudvejede emballage hjælper med at forhindre tab af reagensreaktivitet og kontaminering over tid ved at minimere gentagen åbning og lukning af hætteglasset. Formatet muliggør brug af frisk hætteglas med reagens hver gang, hvilket eliminerer besværet med at veje små mængder reagenser og reducerer bekymringer over reagensstabilitet.
- Lugtfri: I modsætning til DTT eller BME er TCEP lugtfri og kan reducere proteiner bekvemt på bænken
- Specifikt: Selektiv og fuldstændig reduktion af selv de mest stabile vandopløselige disulfider over et bredt pH-område
- Enkel: Effektiv reduktion ved stuetemperatur og pH 5 på mindre end fem minutter
- Stabil: Iboende stabilitet og modstandsdygtig over for luftoxidation eliminerer behovet for særlige forholdsregler under håndtering eller opbevaring; ikke-flygtige og ikke-reaktive over for andre funktionelle grupper, der findes i proteiner
- Effektiv: Til de fleste anvendelser giver 5 til 50 mM TCEP tilstrækkeligt molært overskud til effektivt at reducere peptid- eller proteindisulfidbindinger inden for få minutter ved stuetemperatur
- Kompatibel: Med TCEP er fjernelse af reduktionsmiddel ikke nødvendig før de fleste påføringer (f.eks. histidin-mærket proteinoprensning, maleimidkonjugationer)
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur i en lukket beholder for at forhindre oxidation. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | Nej-vej, Pierce |
| Form | Fast stof |
| Mængde | 10 x 1 mg |