Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western sæt, SuperSignal™ Vest Pico , Kanin
Shop alle Thermo Scientific produkterBeschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal West Pico Substrate indeholder optimerede reagenser og protokoller, der tillader picogram-niveauer af detektion og forkorter den typiske Western blot-udvikling til mindre end 1 time efter gel-transferen.
Disse hurtige Western Blot-sæt kræver minimal hands-on tid og giver resultater, der kan sammenlignes med klassisk Western blotting med SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrat. Sættene indeholder alle de reagenser, der er nødvendige for at gennemføre en Western blot, der undersøges med enten et muse- eller kanin-primært antistof. Ligesom andre Western blotting-metoder producerer det inkluderede SuperSignal West Pico Substrat et kemiluminescerende signal, der kan detekteres ved hjælp af fotografiske eller andre billeddannelsesmetoder. De udviklede pletter kan gentagne gange eksponeres og fjernes for det primære antistof og reproberes.
Højdepunkter:
- Hurtige – picogram-niveauer på cirka en time
- Bekvemt–, ingen dyr hardware eller vakuum nødvendig; ingen tilstopningsproblemer
- Simpel – optimeret protokol gør Western blot-analyse nemmere end nogensinde før
- Økonomisk–, ingen ekstra forbrugsvarer eller ekstra udstyr at købe
- Stabile, – alle kitkomponenter er stabile i et år og opbevares ved 4 °C
- Easy – complete kits indeholder alle nødvendige komponenter til at blokere, undersøge og udvikle en blot med et standard muse- eller kanin-primært antistof
Kompatibel med:
Gennemboringsmembraner og filterpapir; CL-Xposure™ Film til western-blotting; Pierce Western Blot Signalforstærker; Genopret Plus™ Western Blot Stripping Buffer
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Western Blot Kit |
| Detektionsmetode | Kemiluminescens |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulose, PVDF |
| Produktlinje | Pierce, SuperSignal |
| Mængde | 800 ml |
| Konjugeret | HRP |
| Substrater | Peberrodsperoxidase |
| Reaktivitet | Kanin |
| Mehr anzeigen |