Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Blot Kits, SuperSignal™ West Femto, mus
Artikelnummer. 10524715 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
400 ml
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10524715 400 ml 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10524715 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 35080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4845.00 DKK
    3876.00 DKK / 1 sæt
    Spare 969.00 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Til påvisning på mellem-til-lav femtogram-niveau og Western blot-udvikling mindre end 1 time efter geloverførsel.
Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal West Femto Substrate indeholder optimerede reagenser og protokol, der tillader mellem til lave femtogram påvisningsniveauer og forkorter typisk Western blot-udvikling til mindre end 1 time efter geloverførslen.
Fast Western Blot Kit-protokollen er en hurtig og effektiv metode til at udvikle Western blots uden behov for at købe dyre instrumenter og forbrugsvarer, der kræves af andre hurtige Western blotting-systemer. Disse komplette Pierce Fast Western Blot Kits kræver minimal praktisk tid og giver resultater, der kan sammenlignes med klassisk Western Blot med SuperSignal West Femto kemiluminescerende substrat. Sættene inkluderer SuperSignal West Femto Substrate, det mest følsomme forbedrede kemiluminescerende substrat til rådighed til påvisning af peberrodsperoxidase (HRP). Dette substrater følsomhed, intensitet og varighed af signalet giver mulighed for nem dokumentation ved hjælp af fotografiske eller andre billeddannelsesmetoder. De udviklede blots kan eksponeres gentagne gange og strippes for det primære antistof og genproberes.
Højdepunkter:
  • Hurtig– lave femtogram-niveauer for påvisning på omkring 1 time
  • Bekvem– ingen dyr hardware eller vakuum påkrævet; ingen tilstopningsproblemer
  • Enkel– optimeret protokol gør Western blot-analyse nemmere end nogensinde
  • Økonomisk– ingen yderligere forbrugsstoffer eller ekstra udstyr at købe
  • Stabil– alle kitkomponenter er stabile i et år opbevaret ved 4 °C
  • Let– komplette kits indeholder alle komponenter, der er nødvendige for at blokere, sondere og udvikle en skamplet med ethvert standard primært muse- eller kaninantistof
Kompatibel med:
Pierce membraner og filterpapir; CL-Xposure™ Film til Western blotting; Pierce Western Blot Signal Enhancer; Gendan Plus™ Western Blot Stripping Buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal West Femto Substrat, Mus
Produkttype Western Blot Kit
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje Pierce, SuperSignal
Mængde 400 ml
Konjugeret HRP
Substrater Peberrodsperoxidase
Reaktivitet Mus
Følsomhed Mellem-til-lav femtogram
Tilstrækkelig til 10 western blots (800 sq. cm membran)
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: 10 mini blots probet med primære museantistoffer
• Fast Western Antibody Diluent, 200 ml
• Fast Western 10X vaskebuffer, 100 ml
• Fast Western Mouse Optimized HRP-reagens, Femto, 10 mL
• SuperSignal West Femto Luminol/Enhancer Solution, 50 ml
• SuperSignal West Stable Peroxide Solution, 50 mL
Opbevar kit ved 4 °C.