Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Blot Kits, SuperSignal™ Vest Dura , Kanin
Artikelnummer. 11844965 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
400 ml
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11844965 400 ml 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 11844965 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 35071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4640.00 DKK
    3712.00 DKK / 1 sæt
    Spare 928.00 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Til påvisning på femtogramniveau og Western blot-udvikling mindre end 1 time efter geloverførsel.
Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal Vest Dura Substratet indeholder optimerede reagenser og protokol, der tillader femtogram påvisningsniveauer og forkorter typisk Western blot-udvikling til mindre end 1 time efter geloverførslen.
Fast Western Blot Kit-protokollen er en hurtig og effektiv metode til at udvikle Western blots uden behov for at købe dyre instrumenter og forbrugsvarer, der kræves af andre hurtige Western blotting-systemer. Disse komplette Pierce Fast Western Blot Kits kræver minimal praktisk tid og giver resultater, der kan sammenlignes med klassisk Western Blot med SuperSignal Vest Dura Kemiluminescerende substrat. Ligesom andre Western blotting-metoder, inkluderet SuperSignal Vest Dura Substrat producerer et kemiluminescerende signal, der kan detekteres ved hjælp af fotografiske eller andre billeddannelsesmetoder. De udviklede blots kan eksponeres gentagne gange og strippes for det primære antistof og genproberes.
Højdepunkter:
  • Hurtig– femtogram påvisningsniveauer i cirka en time
  • Bekvem– ingen dyr hardware eller vakuum påkrævet; ingen tilstopningsproblemer
  • Enkel– optimeret protokol gør Western blot-analyse nemmere end nogensinde
  • Økonomisk– ingen yderligere forbrugsstoffer eller ekstra udstyr at købe
  • Stabil– alle kitkomponenter er stabile i et år opbevaret ved 4 °C
  • Let– komplette kits indeholder alle komponenter, der er nødvendige for at blokere, sondere og udvikle en skamplet med ethvert standard primært muse- eller kaninantistof
Kompatibel med:
Pierce membraner og filterpapir; CL-Xposure™ Film til Western blotting; Pierce Western Blot Signal Enhancer; Gendan Plus™ Western Blot Stripping Buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal Vest Dura Underlag, kanin
Produkttype Western Blot Kit
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje Pierce, SuperSignal
Mængde 400 ml
Konjugeret HRP
Substrater Peberrodsperoxidase
Reaktivitet Kanin
Følsomhed Femtogram-niveau
Tilstrækkelig til 10 western blots (800 sq. cm membran)
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: 10 mini blots probet med primære kaninantistoffer
• Fast Western Antibody Diluent, 200 ml
• Fast Western 10X vaskebuffer, 100 ml
• Fast Western Rabbit-optimeret HRP-reagens, Dura 10 ml
• SuperSignal Vest Dura Luminol/Enhancer-opløsning, 50 ml
• SuperSignal West Stable Peroxide Solution, 50 mL
Opbevar kit ved 4 °C.