Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sulfo-SMPB (sulfosuccinimidyl-4-(N-maleimidophenyl)butyrat)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SMPB er en vandopløselig amin-til-sulfhydryl-tværbinder, der indeholder NHS-ester og maleimid-reaktive grupper i modsatte ender af en mellemlang aromatisk spacer-arm (11.6)Å s).
Højdepunkter:
- Forlænget kædelængde begrænser sterisk hindring
- Vandopløselig; membran-uigennemtrængelig
- Reaktive grupper: sulfo-NHS-ester og maleimid
- Reaktiv overfor: amino- og sulfhydrylgrupper
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk reaktivitet | Amin-sulfhydryl |
| Spaltbar | Nej |
| Oversigt | Sulfo-SMPB |
| Molekylvægt (g/mol) | 458.37 |
| PEGyleret | Nej |
| Afstandsarmslængde | 11,6 Å |
| Indhold og opbevaring | Efter modtagelse opbevares tørret ved -20 °C. |
| Cellepermeabilitet | Nej |
| Forsendelsestilstand | Omgivende |
| Produktlinje | Pierce |
| Vis mere |