Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sulfo-SMCC (sulfosuccinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexan-1-carboxylat), No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 15971227 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
10 x 2 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
50mg
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15971227 10 x 2 mg Pakke med 10
13426629 50 mg 50mg
10698114 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15971227 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A39268
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tværbind aminer til sulfhydryler med denne mellemlange, vandopløselige tværbinder lavet af NHS-ester- og maleimidgrupper i enderne af en cyclohexanholdig 8-atoms spacerarm.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SMCC er en meget populær, vandopløselig, amin-til-sulfhydryl-tværbinder, der indeholder NHS-ester- og maleimid-reaktive grupper i modsatte ender af en mellemlang cyclohexan-afstandsarm (8.3)Å s).
  • Reaktive grupper: sulfo-NHS-ester og maleimid
  • Reaktiv overfor: amino- og sulfhydrylgrupper
  • Vandopløselig (sammenlign med SMCC), så tværbinding kan udføres i fysiologiske opløsninger
  • Krystallinsk reagens med høj renhed kan bruges til at skabe maleimid-aktiverede derivater med høj renhed
  • Cyclohexanbroen giver øget stabilitet til maleimidgruppen, hvilket gør Sulfo-SMCC til det ideelle tværbindingsmiddel til maleimidaktivering af proteiner. Maleimidgrupper er stabile i 64 timer i 0,1 M natriumphosphatbuffer, pH 7 ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Spaltbar Nej
Oversigt Sulfo-SMCC
Molekylvægt (g/mol) 436.37
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 8,3 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved -20 °C.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje No-Weigh
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Maleimid, Sulfo-NHS Ester
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Fast stof
Mængde 10 x 2 mg
Opløselighed Vand
Format Standard, engangsbrug, premium-kvalitet
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder