Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sulfo-SMCC (sulfosuccinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexan-1-carboxylat), No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 13426629 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50 mg
10 x 2 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
50mg
Pakke med 10
Artikelnummer. 13426629
Brand: Thermo Scientific™ 22322
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tværbind aminer til sulfhydryler med denne mellemlange, vandopløselige tværbinder lavet af NHS-ester- og maleimidgrupper i enderne af en cyclohexanholdig 8-atoms spacerarm.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SMCC er en meget populær, vandopløselig, amin-til-sulfhydryl-tværbinder, der indeholder NHS-ester- og maleimid-reaktive grupper i modsatte ender af en mellemlang cyclohexan-afstandsarm (8.3)Å s).
Højdepunkter:
  • Vandopløselig
  • Reaktive grupper: sulfo-NHS-ester og iodacetyl
  • Reaktiv overfor: amino- og sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Spaltbar Nej
Oversigt Sulfo-SMCC
Molekylvægt (g/mol) 436.37
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 8,3 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved -20 °C.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Maleimid, Sulfo-NHS Ester
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Pulver
Mængde 50 mg
Opløselighed Vand
Format Standard, engangsbrug, premium-kvalitet
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder