Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sulfo-SMCC (sulfosuccinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexan-1-carboxylat), No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 10698114 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
10 x 2 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
50mg
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10698114 1 g 1g
15971227 10 x 2 mg Pakke med 10
13426629 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10698114 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22710.00 DKK
    17032.65 DKK / 1g
    Spare 5677.35 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tværbind aminer til sulfhydryler med denne mellemlange, vandopløselige tværbinder lavet af NHS-ester- og maleimidgrupper i enderne af en cyclohexanholdig 8-atoms spacerarm.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SMCC er en meget populær, vandopløselig, amin-til-sulfhydryl-tværbinder, der indeholder NHS-ester- og maleimid-reaktive grupper i modsatte ender af en mellemlang cyclohexan-afstandsarm (8.3)Å s).
Højdepunkter:
  • Vandopløselig
  • Reaktive grupper: sulfo-NHS-ester og iodacetyl
  • Reaktiv overfor: amino- og sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Spaltbar Nej
Oversigt Sulfo-SMCC
Molekylvægt (g/mol) 436.37
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 8,3 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved -20 °C.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Maleimid, Sulfo-NHS Ester
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Pulver
Mængde 1 g
Opløselighed Vand
Format Standard, engangsbrug, premium-kvalitet
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfo-SMCC
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate