Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Sulfo-SANPAH, No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 15872777 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
10 x 1 mg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15872777 10 x 1 mg Pakke med 10
10474005 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15872777 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A35395
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SANPAH is a long-arm (18.2 Å) crosslinker that contains an amine-reactive N-hydroxysuccinimide (NHS) ester and a photoactivatable nitrophenyl azide.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SANPAH er en langarm (18.2Å ) tværbinder, der indeholder en aminreaktiv N-hydroxysuccinimid (NHS) ester og et fotoaktiverbart nitrophenylazid.
Thermo Scientific No-Weigh produkter er specialreagenser, der leveres i et præ-aliquoteret format. Den forudvejede emballage hjælper med at forhindre tab af reagensreaktivitet og kontaminering over tid ved at minimere gentagen åbning og lukning af hætteglasset. Formatet muliggør brug af frisk hætteglas med reagens hver gang, hvilket eliminerer besværet med at veje små mængder reagenser og reducerer bekymringer over reagensstabilitet.
  • Reaktive grupper: sulfo-NHS-ester og nitrophenylazid
  • Reaktiv overfor: aminogrupper og enhver nukleofil
  • Ikke kløvelig
  • N-Sulfosuccinimidyl-6-(4'-azido-2'-nitrophenylamino)hexanoat
  • Optimal fotolyse forekommer ved 320-350 nm; minimerer skade på biomolekyler ved bestråling
  • Vandopløselig; ikke kløvelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-ikke-selektiv
Spaltbar Af Thiols
Molekylvægt (g/mol) 492.4
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 18,2 Å
Indhold og opbevaring Opbevares ved modtagelse ved -20 °C beskyttet mod lys og fugt.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Nej-vej, Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Sulfo-NHS-ester, nitrophenylazid
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Pulver
Mængde 10 x 1 mg
Opløselighed Vand
Format Standard, engangsbrug
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder