Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Sulfo-SANPAH, No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 10474005 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50 mg
10 x 1 mg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10474005
Brand: Thermo Scientific™ 22589
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SANPAH er en langarm (18.2Å ) tværbinder, der indeholder en aminreaktiv N-hydroxysuccinimid (NHS) ester og et fotoaktiverbart nitrophenylazid.
Højdepunkter:
  • Optimal fotolyse sker ved 320-350 nm, hvilket begrænser beskadigelse af biomolekyler ved bestråling
  • Vandopløselig
  • Reaktive grupper: sulfo-NHS-ester og nitrophenylazid (Amax= 470nm)
  • Reaktiv mod: aminogrupper og forskellige steder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-ikke-selektiv
Spaltbar Af Thiols
Molekylvægt (g/mol) 492.4
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 18,2 Å
Indhold og opbevaring Opbevares ved modtagelse ved -20 °C beskyttet mod lys og fugt.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Sulfo-NHS Ester, Aryl Azide
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Pulver
Mængde 50 mg
Opløselighed Vand
Format Standard, engangsbrug
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (SULFO-SANPAH) SULFOSUCCINIMID
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.