Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-NHS-Acetat er en lille forbindelse, der danner stabile, kovalente amidbindinger med primære aminer (f.eks. lysinsidekæder), hvilket gør det muligt at blokere dem permanent for at forhindre interaktioner eller senere konjugering.
Højdepunkter:
- Reagerer hovedsageligt med primære aminer (lysinε aminogrupper)
- Irreversibel reaktion ledsages af frigivelse af N-hydroxysulfosuccinimid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Indhold og opbevaring | Efter modtagelse butik tørret ved -20° C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Etiket eller farvestof | Ikke-reaktiv gruppe |
| Etikettype | Blokering af grupper |
| Produktlinje | Pierce |
| Reaktiv del | Aktiv Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester |
| Afstandsstykke | Kort (<10 Å) |
| Form | Pulver |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighed | DMSO, vand, DMF |
| Vis mere |