Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sulfo-LC-SPDP (sulfosuccinimidyl 6-(3'-(2-pyridyldithio)propionamido)hexanoat)
Artikelnummer. 11801255 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11801255 50 mg 50mg
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11801255 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21650
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Tværbind aminer til sulfhydryler med denne vandopløselige sulfo-NHS-ester og pyridyldithiol grupper på 10-atom spacer arme for at danne spaltelige disulfidbindinger med cysteiner.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-LC-SPDP er en vandopløselig, langkædet tværbinder til amin-til-sulfhydryl-konjugering via NHS-ester og pyridyldithiol-reaktive grupper, der danner spaltelige (reducerbare) disulfidbindinger med cysteiner.
Højdepunkter:
  • Danner spaltelige disulfidbindinger med sulfhydryler
  • Frigiver et detekterbart biprodukt efter reaktion med frie sulfhydrylgrupper; ved at måle frigivelsen af pyridin-2-thion ved 343 nm, kan reaktionsforløbet overvåges
  • Reaktive grupper: sulfo-NHS-ester og pyridyldisulfid
  • Reaktiv overfor: amino- og sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Spaltbar Af Thiols
Oversigt Sulfo-LC-SPDP
Molekylvægt (g/mol) 527.57
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 15,7 Å
Indhold og opbevaring Opbevares ved modtagelse ved -20 °C beskyttet mod fugt.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Pyridyldisulfid, Sulfo-NHS-ester
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Pulver
Mængde 50 mg
Opløselighed Vand
Format 96-brønds
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder