Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sulfo-KMUS (N-κ -maleimidoundecanoyl-oxysulfosuccinimidester)
Artikelnummer. 11806814 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11806814 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 11806814 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21111
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tværbind aminer til sulfhydryler med denne lange tværbinder sammensat af sulfo-NHS-ester- og maleimidgrupper i enderne af en alifatisk 13-atom (16,3A) spacerarm.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-KMUS er en vandopløselig amin-til-sulfhydryl tværbinder, der indeholder NHS-ester og maleimid reaktive grupper i modsatte ender af en lang afstandsarm (16.3)Å s).
Højdepunkter:
  • Lang alifatisk afstandsarm
  • Vandopløselig med forbedret koblingssfære
  • Sulfo-NHS-ester reagerer med primære aminer
  • Maleimid reagerer med en -SH-gruppe og danner en stabil thioetherbinding
  • Reaktive grupper: sulfo-NHS-ester og maleimid
  • Reaktiv overfor: amino- og sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Spaltbar Nej
Oversigt Sulfo-KMUS
Molekylvægt (g/mol) 480.46
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 16,3 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Maleimid, Sulfo-NHS Ester
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Fast stof
Mængde 50 mg
Opløselighed Vand
Format 96-brønds
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder