Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sulfo-GMBS (N-γ -maleimidobutyryl-oxysulfosuccinimidester)
Artikelnummer. 11881285 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. 11881285
Brand: Thermo Scientific™ 22324
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tværbind aminer til sulfhydryler med denne korte, vandopløselige tværbinder sammensat af sulfo-NHS-ester- og maleimidgrupper i enderne af en alifatisk 6-atom (7,3A) spacerarm.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-GMBS er en vandopløselig amin-til-sulfhydryl tværbinder, der indeholder NHS-ester og maleimid reaktive grupper i modsatte ender af en kort afstandsarm (7.3)Å s).
Højdepunkter:
  • Har et lavt potentiale for at fremkalde crosslinker-initieret immunrespons
  • GMBS og Sulfo-GMBS er mindre immunogene end SMCC
  • Opløselig i vand og vandige buffersystemer
  • Reaktive grupper: sulfo-NHS-ester og maleimid
  • Reaktiv overfor: amino- og sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Spaltbar Nej
Oversigt Sulfo-GMBS
Molekylvægt (g/mol) 382.28
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 7,3 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved -20 °C.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Maleimid, Sulfo-NHS Ester
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Pulver
Mængde 50 mg
Opløselighed Vand
Format 96-brønds
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder