Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Sulfhydryl tilsætningssæt
Artikelnummer. 10360924 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 reaktion
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
10360924 1 reaktion 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10360924 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23460
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Modificere primære proteinaminer for at skabe frie sulfhydrylgrupper til mærkning, tværbinding eller immobiliseringsteknikker; komplet sæt med SATA-reagens og hydroxylamin.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfhydryl Addition Kit er et komplet sæt reagenser, inklusive SATA, for at muliggøre modifikation af primære aminer til frie sulfhydrylgrupper til brug i heterobifunktionelle tværbindingsteknikker.
Højdepunkter:
  • Reagerer med primære aminer for at tilføje beskyttede sulfhydryler
  • Et let afbeskyttelsestrin genererer en fri sulfhydrylgruppe
  • Thermo Scientific™ Sulfhydryl Addition Kit indeholder alle nødvendige komponenter til thiolering, afbeskyttelse, oprensning og kvantificering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: Et modifikationsforsøg med 0,5 til 5 mg oprenset protein
• SATA, 2 mg
• Hydroxylamin ·HCI, 5 mg
• Konjugationsbufferstam (10X), 20 ml
• PBS pakke (gør 500 ml), 1 pakke
• Dimethylformamid (DMF), 1 ml
• Dextran afsaltningssøjle, 1 x 5 ml
• Column Extender, 1
• Ellmans reagens (DTNB), 2 mg
• Cystein ·HCl, 20 mg
Opbevares ved 4 °C.
Etiket eller farvestof Sulfhydrylgruppe
Etikettype Konjugerende grupper
Produktlinje Pierce
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Aktiv Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Pulver
Reagenstype SATA
Mængde 1 reaktion
Opløselighed DMF, DMSO
Produkttype Tværbinder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Sulfhydryl Addition Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium hydrogenorthophosphate, L-Cysteine, hydrochloride,3,3'-dithiobis [6-nitrobenzoic] acid, N,