Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Diethanolamin-substratbuffer (5X)
Artikelnummer. 10658274 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
225 ml
Pakningsstørrelse:
225ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10658274 225 ml 225ml
1 options
Artikelnummer. 10658274 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 34064
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Optimerede, pålidelige og bekvemme stamopløsninger af peroxid til HRP-baserede analyser og diethanolamin til påvisning af alkalisk phosphatase (alk-phos).
Thermo Scientific™ Pierce Substratbuffere omfatter optimerede, pålidelige og bekvemme stamopløsninger af peroxid til HRP-baserede analyser og diethanolamin til påvisning af alkalisk phosphatase (alk-phos).
Stable Peroxide Substrate Buffer er en ideel formulering til forskere, der foretrækker at lave deres egne peberrodsperoxidase (HRP) substrater. Substratet forberedes let ved at tilsætte det valgte kromogen til en 1X opløsning af stabil peroxidsubstratbuffer, som leverer den nødvendige peroxid- og buffertilstand for at opnå optimale og ensartede resultater. Denne buffer leveres i et 10X koncentrat, hvilket tillader en holdbarhed på op til et år. Diethanolaminbufferen er en 5X stamopløsning (5,1M, pH 9,8), der giver optimale betingelser for udvikling af alkaliske fosfatasereaktioner, såsom med PNPP (del nr. 34045, 34047).
Højdepunkter:
  • Brugsklare koncentrerede stamopløsninger
  • Minimer assay-til-assay-variabilitet
Stabil peroxidsubstratbuffer (10X) (delnr. 34062)
  • Lang holdbarhed: 12 måneder efter modtagelse
  • Samlet volumen på 1000mL kan laves fra en 100mL flaske koncentrat
  • Tilsæt kromogen til stabil peroxidsubstratbuffer til påvisning af peberrodsperoxidase
Diethanolamin-substratbuffer (5X) (delnr. 34064)
  • Til brug med opløselige alkaliske fosfatasesubstrater såsom PNPP
  • Optimeret, ensartet pH
  • Stabil selv ved en 1X koncentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce Diethanolamine Substrat Buffer, 5X
Produkttype ELISA-substrat
Mængde 225 ml
Form Væske
Til brug med (applikation) ELISA, Immunhistokemi (IHC), Western Blot
Produktlinje Pierce
Substrattype Alkalisk fosfatase, peberrodsperoxidase
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares produktet ved 4 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethanolamine Substrate Buffer
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethanolamine