Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Stærk kationudveksling og stærk anionudvekslingsspinkolonner
Artikelnummer. 10702545 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
24 Columns
24 Kolonner
8 Columns
Format:
Spin Column, Maxi
Spin Column, Mini
Spin-kolonne, Mini
Ion Exchange Group:
Strong Anion
Strong Cation
Pakningsstørrelse:
8 enheder
Pakke med 24
Pakke med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Format Ion Exchange Group Pakningsstørrelse
10702545 24 Columns Spin Column, Mini Strong Cation Pakke med 24
10026813 8 Columns Spin Column, Maxi Strong Cation Pakke med 8
10280494 8 Columns Spin Column, Maxi Strong Anion 8 enheder
10311514 24 Kolonner Spin-kolonne, Mini Strong Anion Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10702545 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 90008
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør hurtig proteinfraktionering og prøveforberedelse baseret på positive og negative ladningsforskelle ved hjælp af Pierce Strong Cation og Anion Exchange Spin Columns i mini (4 mg) og maxi (80 mg) bindingsformater.
Realiser kortere diffusionstider, højere proteingenvinding og intakt biologisk aktivitet af eluerede prøver med Pierce Strong Cation Exchange og Strong Anion Exchange spin-søjler. I modsætning til harpiksbaseret søjlekromatografi anvender disse søjler ionbytterkromatografi til at adskille molekyler baseret på forskelle i deres tilgængelige overfladeladninger.
Pierce Strong Kation Exchange og Strong Anion Exchange spin-søjler bruger membranadsorption som den foretrukne kromatografiske metode til at fraktionere proteiner baseret på deres ladningsforskelle. Søjlematrixen har en meget porøs struktur med porer større end 3000 nm, hvilket giver proteiner let tilgængelighed til membranens ladede ligander. Disse adsorptive membraner opretholder høj effektivitet ved høje strømningshastigheder og under fraktionering af store biomolekyler med små diffusiviteter.
Ionkromatografi er almindeligt foretrukket i præfraktioneringen eller oprensningen af et målprotein fra rå biologiske prøver. Interaktioner mellem molekyler og aktive steder på ionbyttermembranen sker på en konvektiv måde via porer, hvilket forkorter diffusionstiden sammenlignet med væske inde i porerne i en harpikspartikel. De relativt milde bindings- og elueringsbetingelser ved denne separationsmetode giver også høj proteingenvinding med intakt biologisk aktivitet. Gennemboring af stærke ionbytterspinkolonner muliggør hurtig proteinfraktionering og prøveforberedelse baseret på ladningsforskelle. Der er to tilgængelige formater:
• Mini format: til binding op til 4 mg (500μ L kapacitet)
•Maxi format: til binding op til 80 mg (20 ml kapacitet)
Egenskaber ved Pierce stærke ionbytningssøjler:
• Hurtigt og enkelt —membranbaseret spin-format eliminerer kolonnepakning
•Praktisk og udvideligt —centrifugalformat muliggør praktisk behandling af flere prøver parallelt
•Robuste —membranadsorptionssøjler revner ikke eller løber tørre
•Lavt lejevolumen —små membranadsorberende lejevolumener gør det muligt at arbejde med lave buffervolumener, hvilket fører til
koncentrerede elueringsfraktioner Stærk ionbytningsspinsøjleapplikationer
• Præfraktionering af proteiner i lysat
• Spejderoprensningsbetingelser for nye proteinfremstillingsprotokoller
• Fjernelse af endotoksiner fra monoklonale antistoffer
• Polering af His-mærkede proteiner efter metalchelatkromatografi
• Oprensning og koncentration af proteiner
• Oprensning af antistoffer fra serum, ascites eller vævskultursupernatant
• Fjernelse af vaskemiddel fra proteinopløsninger
• Prøveforberedelse før 1D eller 2D PAGE
• Oprensning af phosphopeptider før MS-analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Upon receipt store at room temperature.
Bindende styrke Strong
Format Spin Column, Mini
Kolonnetype Cellulose Membrane, Ion Exchange
Stationær fase Charged Ligand
Mængde 24 Columns
Produktlinje Pierce
Prøvevolumen 500 μL, 4 mg
Ion Exchange Group Strong Cation