Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Stærk kationudveksling og stærk anionudvekslingsspinkolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Realiser kortere diffusionstider, højere proteingenvinding og intakt biologisk aktivitet af eluerede prøver med Pierce Strong Cation Exchange og Strong Anion Exchange spin-søjler. I modsætning til harpiksbaseret søjlekromatografi anvender disse søjler ionbytterkromatografi til at adskille molekyler baseret på forskelle i deres tilgængelige overfladeladninger.
Ionkromatografi foretrækkes bredt i forbindelse med præfraktionering eller rensning af et målprotein fra rå biologiske prøver. Interaktioner mellem molekyler og aktive steder på ionudvekslingsmembranen foregår konvektivt via porer, hvilket forkorter diffusionstiden sammenlignet med væske inde i porerne på en harpikspartikel. Desuden giver de relativt milde bindings- og elueringsbetingelser ved denne separationsmetode høj proteingenvinding med intakt biologisk aktivitet. Gennemboret stærke ionudvekslingsspinkolonner muliggør hurtig proteinfraktionering og prøveforberedelse baseret på ladningsforskelle. Der findes to tilgængelige formater:
• Mini-format: til binding op til 4 mg (500 μl kapacitet)
• Maxi-format: til binding op til 80 mg (20 ml kapacitet)
Egenskaber ved Pierce stærke ionbytningsspinkolonner:
• Hurtigt og simpelt—membranbaseret spinformat eliminerer kolonnepakning
• Bekvemt og udvideligt—centrifugalformat muliggør bekvem behandling af flere prøver
parallelt• Robuste —membranadsorber-spinkolonner revner ikke eller tørrer
• ud Lavt bedvolumen—små membranadsorberbedvolumen muliggør arbejde med lave buffervolumener, hvilket fører til koncentrerede eluationsfraktioner
Anvendelse af spinkolonner i stærk ionudveksling
• Forberedelse til fraktionering af proteiner i lysat
• Udforskning af rensningsbetingelser for nye proteinforberedelsesprotokoller
• Fjernelse af endotoksiner fra monoklonale antistoffer
• Polering af His-mærkede proteiner efter metalkelatkromatografi
• Rensning og koncentration af proteiner Rensning
• af antistoffer fra serum, ascites eller vævskultur-supernatant
• Fjernelse af vaskemiddel fra proteinopløsninger
• Prøveforberedelse før 1D eller 2D PAGE
• Rensning af fosfopeptider før MS-analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved stuetemperatur. |
| Bindende styrke | Stærk |
| Format | Spin-kolonne, Mini |
| Kolonnetype | Cellulosemembran, ionudveksling |
| Stationær fase | Ladet ligand |
| Mængde | 24 Kolonner |
| Produktlinje | Pierce |
| Prøvevolumen | 500 μl, 4 mg |
| Ion Exchange Group | Strong Anion |