Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Stærk kationudveksling og stærk anionudvekslingsspinkolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterDescrizione
Realiser kortere diffusionstider, højere proteingenvinding og intakt biologisk aktivitet af eluerede prøver med Pierce Strong Cation Exchange og Strong Anion Exchange spin-søjler. I modsætning til harpiksbaseret søjlekromatografi anvender disse søjler ionbytterkromatografi til at adskille molekyler baseret på forskelle i deres tilgængelige overfladeladninger.
Ionkromatografi er almindeligt foretrukket i præfraktioneringen eller oprensningen af et målprotein fra rå biologiske prøver. Interaktioner mellem molekyler og aktive steder på ionbyttermembranen sker på en konvektiv måde via porer, hvilket forkorter diffusionstiden sammenlignet med væske inde i porerne i en harpikspartikel. De relativt milde bindings- og elueringsbetingelser ved denne separationsmetode giver også høj proteingenvinding med intakt biologisk aktivitet. Gennemboring af stærke ionbytterspinkolonner muliggør hurtig proteinfraktionering og prøveforberedelse baseret på ladningsforskelle. Der er to tilgængelige formater:
• Mini format: til binding op til 4 mg (500μ L kapacitet)
•Maxi format: til binding op til 80 mg (20 ml kapacitet)
Egenskaber ved Pierce stærke ionbytningssøjler:
• Hurtigt og enkelt —membranbaseret spin-format eliminerer kolonnepakning
•Praktisk og udvideligt —centrifugalformat muliggør praktisk behandling af flere prøver parallelt
•Robuste —membranadsorptionssøjler revner ikke eller løber tørre
•Lavt lejevolumen —små membranadsorberende lejevolumener gør det muligt at arbejde med lave buffervolumener, hvilket fører til
koncentrerede elueringsfraktioner Stærk ionbytningsspinsøjleapplikationer
• Præfraktionering af proteiner i lysat
• Spejderoprensningsbetingelser for nye proteinfremstillingsprotokoller
• Fjernelse af endotoksiner fra monoklonale antistoffer
• Polering af His-mærkede proteiner efter metalchelatkromatografi
• Oprensning og koncentration af proteiner
• Oprensning af antistoffer fra serum, ascites eller vævskultursupernatant
• Fjernelse af vaskemiddel fra proteinopløsninger
• Prøveforberedelse før 1D eller 2D PAGE
• Oprensning af phosphopeptider før MS-analyse
Specifica
Specifica
| Indhold og opbevaring | Upon receipt store at room temperature. |
| Bindende styrke | Strong |
| Format | Spin Column, Maxi |
| Kolonnetype | Cellulose Membrane, Ion Exchange |
| Stationær fase | Charged Ligand |
| Mængde | 8 Columns |
| Produktlinje | Pierce |
| Prøvevolumen | 80 mg, 20 mL |
| Ion Exchange Group | Strong Anion |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.