Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin Plus UltraLink™ Harpiks
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidinharpikser omfatter et bredt udvalg af affinitetsperler og søjler af høj kvalitet til næsten enhver form for biotinbaseret oprensningsprocedure.
Yderligere information og online bestilling
Højdepunkter:
Gennemprøvet koblingskemi– de metoder, der anvendes til at fremstille disse harpikser, er overlegne i forhold til typisk cyanogenbromid (CNBr) immobilisering, hvilket giver høj funktionalitet, lav uspecifik binding og fremragende udvaskningsmodstand
Alsidige harpikser– Agarose (polysaccharid-baseret) og UltraLink™ Biostøtte (acrylamid-baserede) harpikser giver to forskellige muligheder for særlige eksperimentelle forhold og er kompatible med tyngdekraft-flow, spin og FPLC metoder
Tilgængelig i flere formater– vælg mellem to harpikstyper, almindelige eller højkapacitetspræparater og små eller store pakkestørrelser (bulkstørrelser er også tilgængelige)
Overlegen ydeevne– High Capacity Resin har 2 til 3 gange højere bindingskapacitet end alternative leverandørprodukter, hvilket tillader brug af små mængder harpiks til eksperimenter
Varespecifikke funktioner:
- Agaroseharpikser er tværbundet 6% perleformet agarose
- UltraLink Harpiks perleformet akrylamid støtte (UltraLink Biostøtte)
- Plus- og højkapacitetsharpikser har højere belastning (dvs. tæthed) af immobiliseret streptavidinprotein end de almindelige former
Anbefalet til:
Oprensning af membranantigener i forbindelse med biotinylerede monoklonale antistoffer; Celleoverflademærkning med biotinyleringsreagenser efterfulgt af præcipitation med immobiliseret streptavidin; Oprensning af celleoverfladeglycoproteiner ved anvendelse af biotinyleret Concanavalin A; Genvinding af enkeltstrenget DNA til dideoxy-sekventering
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 mg biotinyleret BSA-binding pr. ml harpiks |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Partikelstørrelse | 45 til 165μ m |
| Produktlinje | Gennembore , UltraLink |
| Mængde | 2 mL |
| Protein form | Rekombinant |
| Mål | Biotin-mærket molekyle |
| Type | Resin |
| Stationær fase | Streptavidin |
| Tilstrækkelig til | Indbinding≥ /= 48μ g biotin/ml harpiks (≥ /= 4 mg biotinyleret BSA/ml harpiks) |
| Vis mere |