Få mere at vide
Thermo Scientific™ Streptavidin protein, AP
Artikelnummer. 10531474 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10531474 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 10531474 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21324
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Streptavidin protein, AP konjugat, 21324, fra Invitrogen™ , 21324, fra Invitrogen™ Arter Reaktivitet: ; Ansøgninger: ELISA , Western Blot.
Streptavidin protein, AP konjugat, 21324, fra Invitrogen ., 21324, fra Invitrogen . Arter Reaktivitet: ; Ansøgninger: ELISA , Western Blot.
Streptavidin er biotinbindende protein, der oprindeligt blev isoleret fra Streptomyces avidinii. I modsætning til avidin har streptavidin ingen kulhydrat og har en mildt sur pI på 5. Invitrogen Streptavidinprodukter anvender en rekombinant form af streptavidin med en masse på 53.000 dalton og et næsten neutralt pI. Streptavidin er et tetramerisk protein, hvor hver underenhed binder et molekyle af biotin med affinitet svarende til den for avidin. Guanidiniumchlorid vil dissociere avidin og streptavidin til underenheder, men streptavidin er mere modstandsdygtig over for dissociation.
Formulering: 1mg oprenset protein (2-4mg/ml) i TBS med 50% glycerol, 0,1 mMmgCl2, 0,1 mM ZnCl2 og intet konserveringsmiddel; pH 8 Dette
produkt er blevet brugt med succes i ELISA og Western Blot-procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 0,1μ g/ml
Konjugeret AP
Mængde 1 mg
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, men må ikke opbevares over -20 °C.
Form Væske
Produktlinje Pierce
Produkttype Streptavidin konjugat
Målmolekyle Biotin