Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin, Hydrazid-aktiveret
Artikelnummer. 11826814 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 mg
Pakningsstørrelse:
2mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11826814 2 mg 2mg
1 options
Artikelnummer. 11826814 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1654.00 DKK
    1240.65 DKK / 2mg
    Spare 413.35 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Udfør Western blot, ELISA eller anden biotin-baseret påvisning med oprenset og HRP-, AP-, FITC-, TRITC-, PE- eller APC-konjugeret eller maleimid-/hydrazid-aktiveret streptavidin.
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin og konjugater inkluderer oprenset rekombinant streptavidin biotin-bindende protein plus standard SA-HRP, SA-AP og fluorescerende konjugater til biotin-baserede assays.
Disse oprensede og konjugerede former af rekombinant streptavidinprotein muliggør påvisning af biotinylerede antistoffer og andre prober i en række standardassaymetoder, herunder Western blotting, ELISA , immunhistokemi og fluorescensbilleddannelse. Oprenset streptavidin og streptavidin-HRP-konjugaterne (peroxidase-konjugeret streptavidin) leveres frysetørret i fosfatbaserede buffere til øjeblikkelig rekonstituering med vand. Alkaliske fosfatase-konjugater leveres som en væske i en Tris-baseret buffer.
Højdepunkter:
  • Rekombinant streptavidin– protein af høj kvalitet, 53 kDa, pI er lig med 6,8 til 7,5
  • Rent protein og enzymkonjugater– vælg rent, ukonjugeret protein til biotinblokering og kontroller; enzymkonjugater til substratbaseret påvisning
  • Fluoroforkonjugater– standard fluorescerende former (fluorescein, rhodamin osv.) til traditionelle immunfluorescensteknikker
  • Aktiverede præparater– vælg en maleimid-aktiveret eller hydrazid-aktiveret form for at fremstille et tilpasset streptavidin-konjugat med sulfhydryl- eller kulhydratholdigt molekyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret Streptavidin
Oversigt Pierce Streptavidin, Hydrazid Aktiveret
Mængde 2 mg
Indhold og opbevaring Opbevaring: Opbevares ved modtagelsen ved stuetemperatur eller 4 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
Kemisk reaktivitet Keton, Aldehyd
Reaktiv del Amin, Hydrazid
Opløselighed Vandopløselig
Form Fast stof
Produktlinje Pierce
Produkttype Streptavidin konjugat
Etiket eller farvestof Streptavidin