Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin Poly-HRP Conjugate er streptavidin biotinbindende protein, der er konjugeret med polymerer af peberrodsperoxidase, hvilket muliggør signalamplifikation og påvisning af biotinylerede antistoffer for IHC og andre metoder.
Højdepunkter:
Høj følsomhed– detekterer lavt rigelige mål (lavt picogram-femtogram-område) med høje signal-til-støj-forhold
Robust– konsekvent fremstilling og oprensning for at eliminere lav- og ukonjugerede molekyler for minimal baggrund og høj følsomhed
Fleksibel– kompatibel med kromogene, fluorogene og kemiluminescerende substrater
Alsidig– kompatibel med ELISA , Western blotting og immunhistokemi (IHC)
Nem at bruge– kan substitueres direkte i immunoassays og andre detektionsassays
Bekvem– brugsklar stabiliseret væskeformat opbevaret ved 4 °C
Omkostningseffektiv– kræver mindre konjugat pr. assay og standard HRP-konjugater
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C |
| Specificitet | Biotin |
| Enzym | HRP (peberrodsperoxidase) |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Western blot, ELISA, Immunohistokemi |
| Produktlinje | Pierce |
| Etiket eller farvestof | HRP (peberrodsperoxidase) |
| Målmolekyle | Biotin |
| Mængde | 0.5 mL |
Sikkerhed og håndtering
- Pierce Streptavidin Poly HRP
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium chloride